Diluution, respirometrisen BOD:n ja biologisen hajoavuuden testaaminen
Biokemiallisen hapenkulutuksen määrittäminen herättää aina keskustelua menetelmästä ja sen sovellettavuudesta. Respirometristä menetelmää voidaan verrata diluutiomenetelmään, mutta sitä suositellaan käytettäväksi vain omavalvontaan. Standardimenetelmiä käsitellään vastakohtana omavalvontamenetelmille. BOD-arvojen määrittämiseksi voidaan tehdä myös fotometrisiä testejä.
Löydät kattavat tiedot biokemiallisen hapenkulutuksen (BOD) määritysmenetelmistä WTW-käsikirjasta, jonka voit ladata täältä.
Löydät myös tärkeitä tuotteita biohajoavuuden testausta varten.
WTW BOD -käsikirja
WTW-esitteet
Velp-esitteet
BOD-itseohjaus ja respirometriset mittausjärjestelmät
BOD:n osalta hapen väheneminen (mikro-organismien kuluttama) aiheuttaa tietyn paine-eron, joka mitataan paineanturilla. Käytännöllinen ja helppo toteuttaa. Joillakin järjestelmillä voidaan mitata myös mikro-organismien tuottamaa metaanikaasua.
WTW
Respirometrinen OxiTop® -mittausjärjestelmä BOD5:n itsetarkkailuun (OxiTop®-I)
  • Intelligent-Digital Sensor OxiTop®-IDS -järjestelmä, jossa on laajennettu BOD-mittaus jopa 400 000 mg/l:aan, biohajoavuustutkimukset, maaperän respiraatio ja metaanitutkimukset.
Velp
Järjestelmä vain BOD:lle
Respirometrinen anturijärjestelmä 6 kohteelle
  • BOD
  • Maxi -BMP (biokemiallinen metaanipotentiaali)
  • Maaperäanalyysi -
  • Muovin biologinen hajoavuus
Diluutio BOD
BOD-määrittäminen standardin DIN EN 1899-1 (ISO 5815) DIN EN 1899-2 ja standardimenetelmien 5210 B mukaisesti.
Sekoittava happianturi StirrOx® G hapen määrittämiseksi Karlsruhe-pulloissa mahdollistaa:
  • Jatkuva virtaus takaa hyvän toistettavuuden
  • Nollapistekalibrointia ei tarvita
  • Välittömästi valmiina mittausta varten
BOD:n fotometrinen menetelmä
Solutestin avulla BOD voidaan määrittää helposti ja tehokkaasti muunnetun Winklerin menetelmän mukaisesti.
Kalibroidut ja standardien mukaiset analyysireagenssit turvallisuutta varten.
  • Käyttö on nopeaa ja yksinkertaista viivakoodijärjestelmän ansiosta
  • Kattava laadunvalvontadokumentaatio jokaiselle testille
  • Viiden päivän inkubaatio vaaditaan edelleen, mutta analyysissä on vähemmän käsittelyvaiheita kuin muissa menetelmissä.
BOD-inkubaattorit
Kaikki BOD-menetelmät edellyttävät näytteiden säilyttämistä 20 °C:n lämpötilassa (68 °F) viiden päivän ajan. Avantorilla on laaja valikoima erilaisia lämpötilasäädettyjä inkubaattoreita.
Lovibond®-valikoima
5-mallit, TC:
  • 2...40 °C (0,1 °C)
  • 135...445 l
Tuotteet
Velp Scientifica
1 malli, FTC 120:
  • Kiinteä lämpötila 20 °C
  • 120 l
5 mallia, FOC Connect
  • 3...50 °C (0,5 °C)
  • 109...169 l
WTW
5-mallit, TS:
  • 10...40 °C (0,5 °C)
  • 180...500 l
Termostaattisäiliö, Oxitop® Laatikko
  • Kiinteä lämpötila 20 °C (0,5 °C)
Ota yhteyttä