TOC (Total Organic Carbon, orgaaninen kokonaishiili)
TOC-arvo tarkoittaa orgaanisiin yhdisteisiin sitoutuneen hiilen määrää, ja sitä käytetään usein epäspesifisenä veden laadun indikaattorina. TOC-arvon määrittäminen kolorimetrisellä menetelmällä on nopeaa, helppoa ja tarkkaa.
- Nopea hajotus
- Valittavana useita fotometrejä, spektrofotometrejä, käyttövalmiita TOC-putkia ja reagenssityynyjä.
Merck -lämpöhauteet
Nopea COD- ja TOC-hajotus...
Fotometrit ja spektrofotometrit
VWR tarjoaa laajan valikoiman tuotteita veden eri parametrien mittaamiseen...
Merckin TOC-putket
Helppokäyttöisiä: lähes kaikki analyyseihin tarvittavat reagenssit ovat valmiina putkissa...
Liuokset TOC-analyysiin
TOC (Total Organic Carbon, orgaaninen kokonaishiili) -analyysiliuokset veden orgaanisen kontaminaation tunnistamiseen...