Merck -lämpöhauteet
Nopea COD- ja TOC-hajotus.
3 mallia:
- TR 320: perusmalli 12 kyvetille, 7 valmiiksi tallennettua lämpötilaohjelmaa
- TR 420: malliin sopii 24 kyvettiä, 8 käyttäjän määrittämää lisäohjelmaa
- TR 620: malliin sopii 2 x 12 kyvettiä, 2 lämpötila-aluetta