Liuokset TOC-analyysiin
TOC (Total Organic Carbon, orgaaninen kokonaishiili) -analyysiliuokset veden orgaanisen kontaminaation tunnistamiseen
Liuennut orgaaninen hiili hapetetaan natriumpersulfaattireagenssilla ja syntynyt CO2 mitataan spektrofotometrialla. Myös monia muita reagenssiliuoksia, kuten happoja, emäksiä jne. käytetään analysoitavan veden mukaan. VWR toimittaa yleisimmät reagenssit, esimerkiksi:
- Natriumhydroksidiliuos 1.2 N
- Rikkihappoliuos 1.8 N
- Natriumpersulfaattiliuokset, eri pitoisuuksia
- Fosforihappoliuos 10 %
- Fosforihappoliuos 25 %
Myös monia muita liuoksia - pyydä lisätietoja.