Suspendoituneet kiintoaineet
VWR tarjoaa erilaisia tuotteita veden laadun mittaukseen suspendoituneitten kiintoaineiden perusteella.
- Nopea menetelmä kosteuspitoisuusvaaoilla
- Sentrifugointi- tai suodatusmenetelmät vastaavat eurooppalaisia vaatimuksia
- Menetelmällä erotetaan suspendoituneet kiintoaineet pääosin epäorgaanisista aineksista tai kiinteistä kiintoaineista käyttämällä sekä uunia että analyysivaakaa.
Tuotevalikoima
Kosteusanalysaattorit
Kosteusanalysaattorit rutiinitöihin...