Sameus
Yksinkertainen ja kiistaton vedenlaadun muutosindikaattori
Sameusmittaus on keskeinen vedenlaadun testi, joka soveltuu esimerkiksi juomaveden, jäteveden ja teollisuusveden valvontaan
Luotettava sameuden valvonta on keskeinen osa juomaveden tuotantoa. Julkiset terveys- ja turvallisuusalan organisaatiot kaikkialla maailmassa tunnustavat tämän mittausparametrin tärkeyden.
Sameuden äkillinen muutos voi paljastaa uuden kontaminaatiolähteen (biologisen, orgaanisen tai epäorgaanisen) tai vedenkäsittelyprosessiin liittyvän ongelman.
Onko sinulla kysyttävää sameudesta tai oletko vasta-alkaja, joka haluaa lisätietoa? Napsauta alla olevaa kohtaa ja lataa ”Sameuden teoria” -vihkonen.
Merkittävät käytännön ongelmat voivat aiheuttaa häiriöitä ja virheitä, jotka heikentävät minkä tahansa välineen tarkkuutta. On tärkeää varmistaa välineen toiminta ja tarkimpien mahdollisten tulosten saaminen kalibroinnin avulla. Napsauta alla olevaa kohtaa ja lataa ”Standardeja koskevat tekniset tiedot” -vihkonen.
Literature
Laboratorion sameusmittarien TU5 ja TL23 vertailu
- Tuotetiedot
Pöytämallinen sameusmittari TU52, Hach
Markkinoiden tarkin ja kehittynein sameusmittari
  • Patentoitu 360° x 90° optiikka
  • Herkin ja nopein
  • Puhtaan veden vertailukriteeri
- Tuotetiedot
Pöytäsameusmittari, TL23-sarja, Hach
Erilaisia sameusmittauksia luotettavasti
Sameusmittari helpottaa vaativiakin jätevesien ja teollisuusvesien testauksia
  • Helppokäyttöinen nelivärikosketusnäyttö
  • Hyvät tiedonhallinta- ja vientiominaisuudet
  • Varmuutta työhön
Mukana toimitetaan näytekyvetit, standardit ja lisätarvikkeet
- Tuotetiedot
2100Q kannettava sameusmittari, Hach
Sopii erinomaisesti käyttöön kentälle tai tehtaalle
  • Helppo kantaa mukana
  • Voidaan ottaa useita mittauksia prosessin eri keruukohdista
  • Intuitiivinen käyttö: helppo mitata, kalibroida ja tarkistaa
  • Datan helppo säilytys ja siirtäminen
- Tuotetiedot
Uusi, kannettava VWR TIR200
Nopeaan, tarkkaan ja helppoon testaukseen paikan päällä
Soveltuu juoma- ja jätevesille sekä värillisille ja värittömille nesteille.
Standardin EN ISO 7027 mukainen.
- Tuotetiedot
WTW:n IDS-sameusanturit – digitaalinen ja langaton käyttö
VisoTurb® 900-P: digitaaliseen sameuden IDS-mittaukseen, mukana käytännöllinen sameusanturi
  • Kätevä sameusanturi pintavesien ja prosessien sameusmittauksiin
  • Yksinkertainen 2 tai 3 pisteen kalibrointi
  • Soveltuu WTW MultiLine® IDS -moniparametrimittauksiin paikan päällä
Koko sameusmittarivalikoima
Koko sameusstandardivalikoima