Merkittävää etua rutiinianalyyseihin
Uudet Spectroquant® Prove plus -spektrofotometrit – lisää nopeutta, tallennustilaa ja yksinkertaisuutta
Analyyttisen kemian luotettavana yhteistyökumppaninasi työskentelemme aina seuraavan innovaation parissa parantaaksemme analyyttistä työtäsi. Analyyseissä käytettävät viimeisimmän sukupolven spektrofotometrit tekevät juuri niin. Spectroquant® Prove plus -tuotevalikoima on täynnä ominaisuuksia, jotka tekevät tarkkuudesta ja täsmällisyydestä helpompaa kuin koskaan.
Positives of Prove plus vesi-, ympäristö-, elintarvike- ja juomateollisuusanalyyseihin
- Sujuvammat toiminnot välittömästi reagoivalla näytöllä ja nopeammalla käsittelyllä
- Suurempi kapasiteetti useampien mittaustulosten tallentamiseen (jopa 7 000)
- Kahden vuoden pidennetty takuuaika
Ominaisuudet ja edut
Spectroquant® Prove plus -fotometrit on esiohjelmoitu toimimaan saumattomasti yli 150:n Spectroquant®-testipakkauksen kanssa, ja ne kuuluvat luotettavimpiin analyysilaitteisiin.
- Helppokäyttöinen ja esiohjelmoitu valmiiksi määritetyillä reagensseilla
- Kemikaalien käytön vähentäminen perinteisiin menetelmiin verrattuna
- Soveltuu laajalle mittausalueelle parametrikohtaisesti (minimoi laimennustyön).
- Esiohjelmoitu yli 300 analyysimenetelmää varten
- Jopa 10 cm:n solukoko Prove 600 plusilla korkean herkkyyden mittauksia varten
- Laitteen tukema AQA-järjestelmä helpottaa laadunvarmistusta
- Automaattinen solukoon tunnistus solu- ja reagenssitesteissä
- Reaaliaikainen viivakooditunnus kaikille solu- ja reagenssitesteille (mukaan lukien erä- ja vanhentumistiedot)
- Eri solukokojen mittaamiseen ei tarvita sovitinta
- Sarjat voidaan säilyttää kätevästi huoneenlämmössä
Spectroquant® PROVE 100 | Spectroquant® PROVE 300 | Spectroquant® PROVE 600 |
![]() |
![]() |
![]() |
VIS-rutiinimittaukset jätevesianalyyseissä | Juomaveden, elintarvikkeiden ja juomien herkkä | monimutkaiset UV/VIS-mittaukset prosessiveden testauksessa |
ja ympäristötesteissä Esimerkkejä: pohjavesi, jätevedet, maaperä |
UV/VIS-analyysi Esimerkkejä: juomavesi, juomat, oluen erityissovellukset, sokeri, oliiviöljy |
Esimerkkejä: voimalaitokset, jäähdytys- ja kattilavesi |
1.73026.0001 | 1.73027.0001 | 1.73028.0001 |
Johdanto
Proven käynnistäminen
Toimintojen selaaminen
Proven käyttö Spectroquant®-solutestipakkausten ja reagenssisarjojen kanssa
Proven helppo puhdistaminen
Kielen, päivämäärän ja ajan valinta
Tiedonsiirto – tiedot pyynnöstä – helppo suodattaa – helppo jakaa
Häiriömatriisin tarkastaminen
Ole varma järjestelmästäsi: käytä AQA Analytical Quality Assurance -laadunvarmistusta.