Merckin vesi-, ympäristö-, elintarvike- ja juomateollisuuden analyysit
Merckillä on yli 100 vuoden kokemus analytiikasta. Kaikki testipakkaukset, testiliuskat ja fotometrialaitteistot on suunniteltu toimimaan tarkasti, nopeasti ja kätevästi sekä elintarvikkeiden että juomien testaamisessa. 
Merckin analyyttisten ratkaisujen Supelco®-valikoima on analyytikko-kemistien kehittämä tarkkojen, täsmällisten ja toistettavien tulosten varmistamiseksi. Jokainen tuote käy läpi huolellisen laadunvalvonnan, jotta testausprotokollien eheys säilyy. Omistautuneet tutkijamme tarjoavat aina tarvitsemaasi asiantuntemusta.
Visuaaliset ja instrumentaaliset testipakkaukset tarjoavat lukuisia vaihtoehtoja yksittäisten parametrien pitoisuuksien määrittämiseksi.
Löydä käyttötarkoitukseesi sopivin testi:
  • Valitse haluamasi testiparametri.
  • Etsi haluamasi mittausalue ja valitse sitten työnkulkuusi tai näytetyyppiisi parhaiten sopivat tuotteet.
  • Osta tuotteita suoraan käyttämällä luettelonumeroita. 
Siirry valitsimeen Sovellusoppaat Esitteet Ask for information
Tuotevalikoima
Merck Spectroquant® Prove plus – merkittävää etua rutiinianalyyseihin.
Analyyttisen kemian luotettavana yhteistyökumppaninasi työskentelemme aina seuraavan innovaation parissa parantaaksemme analyyttistä työtäsi. Analyyseissä käytettävät viimeisimmän sukupolven spektrofotometrit tekevät juuri niin. Spectroquant® Prove plus -tuotevalikoima on täynnä ominaisuuksia, jotka tekevät tarkkuudesta ja täsmällisyydestä helpompaa kuin koskaan.
Positives of Prove plus vesi-, ympäristö- sekä elintarvike- ja juomateollisuusanalyyseihin.
  • Sujuvammat toiminnot välittömästi reagoivalla näytöllä ja nopeammalla käsittelyllä
  • Suurempi kapasiteetti useampien mittaustulosten tallentamiseen (jopa 7 000)
  • Kahden vuoden pidennetty takuuaika
Prove 100 plus:VIS-rutiinimittaukset jätevesianalyyseissä ja ympäristötesteissä.
Prove 300 plus:Juomaveden, elintarvikkeiden ja juomien herkkä UV/VIS-analyysi.
Prove 600 plus:Kompleksit UV/VIS-mittaukset prosessiveden testauksessa.
Analyyttinen laadunvarmistus alusta loppuun
Analyyttisellä laadunvarmistuksella (AQA) varmistetaan, että tulokset ovat luotettavia ja hyvän laboratoriokäytännön (GLP) ohjeiden mukaisia.
Spectroquant® AQA Concept − hyvää laatua kolmessa vaiheessa
  1. Fotometrin tarkastus: (OQ) sertifioiduilla väristandardeilla tai Certipur® UV/Vis -standardeilla
  2. Järjestelmän tarkastus: (PQ) talteenoton mittaus CombiCheck-standardiliuoksella, sertifioidun referenssimateriaalin (CRM) standardiliuoksilla tai Certipur® -standardiliuoksilla
  3. Matriisitarkastus: (PQ) Kertaluonteinen lisäys CombiCheck R-2 -liuoksella tai moninkertainen laimennus/lisäys sertifioidun referenssimateriaalin (CRM) standardiliuoksilla tai itse valmistetuilla liuoksilla
Merck Spectroquant® Move- ja NOVA -fotometrit
  • Spectroquant® Move 100 analysoi veden paikan päällä nopeasti ja luotettavasti.
  • Spectroquant® NOVA 60 mittaa laadukkaasti (AQA) mutta yksinkertaisesti.
Merck RQflex® 20 − tarkkuutta reflektometrialla
Uusi kvantitatiivinen testiliuskalukulaite RQflex® 20 tukee prosessejasi tarkkailemalla kemiallisia parametreja paikan päällä. Intuitiivinen valikkorakenne ja esivalitut näytteet lisäävät tuotantoprosessin nopeutta ja jäljitettävyyttä.
Visuaaliset Merck Mquant -testit
  • MQuant® -nestetestit: Kemialliset testausjärjestelmät nopeaan, tarkkaan ja kannettavaan veden testaukseen korkeiden ja matalien parametrien pitoisuusalueille käyttäen suoraa värikorttien, levyjen tai astioiden lukemista.
  • MQuant® -testiliuskat: ionien ja muiden yhdisteiden luotettavaan puolikvantitatiiviseen määritykseen visuaalisella tai digitaalisella lukemalla
  • MQuant® -pH-testiliuskat ja -paperit: Nopea pH:n mittaus tarkalla väriasteikolla selkeitä ja luotettavia tuloksia varten. Sopii kaikille väliaineille, myös nesteille, joiden sameus on suuri
MQuant® StripScan
Tee pikatestauksesta helpompaa ja tarkempaa elintarvike- ja juomatuotannon prosessin sisäisessä valvonnassa, desinfioinnin valvonnassa ja ympäristön testauksessa. MQuant® -testiliuskat ja MQuant® StripScan -sovellus tarjoavat kaiken sen luotettavuuden ja johdonmukaisuuden, jota odotat ensiluokkaiselta pikatestiltä, ja lisäksi digitaalisia tiedonhallintatoimintoja.
Lisätiedot
Merckin käyttövalmiit tuotteet näytteiden valmisteluun
Yksinkertainen ja tehokas valmistelu Crack Set -testisarjoilla ja termoreaktoreilla
  • Spectroquant® Crack Set -testisarjat: Valikoima sisältää kolme Crack Set -testisarjaa eri parametrien kokonaispitoisuuden määrittämiseen. Kukin sarja sisältää kaikki reagenssit, joita tarvitaan uuttoon termoreaktorilla.
  • Spectroquant® termoreaktorit: sisältävät kahdeksan esiasennettua uutto-ohjelmaa rutiinikäyttöön. Uuttomenetelmät on kuvattu testipakkausten mukana toimitetuissa ohjeissa.