Testipakkaukset tuotteille Spectroquant®, Supelco®
Toimittaja: Merck
1.09772.0001 1.14540.0001 1.14541.0001 1.14555.0001 1.14560.0001 1.14690.0001 1.14691.0001 1.09773.0001 1.14895.0001 1.01796.0001 1.01797.0001
1.09772.0001EA 136 EUR
1.09772.0001 1.14540.0001 1.14541.0001 1.14555.0001 1.14560.0001 1.14690.0001 1.14691.0001 1.09773.0001 1.14895.0001 1.01796.0001 1.01797.0001
Testipakkaukset tuotteille Spectroquant®, Supelco®
Ympäristöanalytiikan pikatestit
All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not only on photometers and spectrophotometer from Merck, but also on photometers and spectrophotometers from other suppliers (programming details available on request).
  • Erittäin helppokäyttöiset, validoidut menetelmät
  • Useimpien testiparametrien tarvittavat analyysireagenssit ovat mukana kyveteissä
  • Pakkaus suojelee kyvettejä lämpötilanvaihteluilta ja kosteudelta säilytyksen ja kuljetuksen aikana
  • Kyvetin viivakoodi varmistaa, että valittu analyysimenetelmä on oikea. Virheitä ei näin pääse sattumaan ja valmisteluaika lyhenee
Huomautus: Alla olevassa taulukossa mainitut mittausalueet koskevat Nova- ja Prove-laitteita. Joissakin testipakkauksissa mittausalue voi olla pienempi, jos käytössä on Spectroquant® Multy- tai Move 100 -laite.
*7 Tämä on USEPAn virallisesti hyväksymä, vaihtoehtoinen menetelmä seuraaviin tutkimuksiin:
*7-1 jätevesi
*7-2 juomavesi
*7-3 juomavesi ja jätevesi
*Standardin ISO 15705 mukaiset 8 COD-kyvettitestiä.