BOD-inkubaattorit
Kaikki BOD-menetelmät edellyttävät näytteiden säilyttämistä 20 °C:ssa (68 °F:ssa) viiden päivän ajan. VWR:n valikoimassa on paljon erilaisia lämpötilasäädettäviä inkubaattoreita.
Lovibond®-valikoima
6 mallia; 2...40 °C (0,1°), 135...445 l
Velp-valikoima
6 mallia; kiinteä tai 3...50 °C (0,1°), 120...215 l
WTW-valikoima
- OxiTop® Box: kiinteä 20 °C ±0,5 °C
- 5 mallia; 10...40 °C (0,5°), 180...500 l