Kloori (vapaa & kokonais-)
VWR tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja vapaan kloorin ja kokonaiskloorin mittaukseen.
- Kolorimetrinen menetelmä sisältää käyttövalmiit DPD-reagenssit, testipakkaukset, kolorimetrit ja spektrofotometrit.
- Sähkökemiallinen menetelmä sisältää kertakäyttöiset anturit ja antaa tuloksen alle 1 minuutissa (uusi mullistava menetelmä). Laaja mittausalue: 0,02 mg/l -10 mg/l
- Titrimetrinen menetelmä on DPD-menetelmä eurooppalaisen EN ISO 7393-1 -standardin mukaan
Kolorimetrinen menetelmä
Kolorimetrinen menetelmä sisältää käyttövalmiit DPD-reagenssit, testipakkaukset, kolorimetrit ja spektrofotometrit...