Määräykset ja normit
Veden laatu
ISO 6059 | Kokonaiskovuuden (kalsium ja magnesium) määritys - Titrimetrinen menetelmä EDTA:n avulla |
ISO 6058 | Kalsiumin määritys - Titrimetrinen menetelmä EDTA:n avulla |
EN ISO 9963-1 | Kokonais- ja yhdistelmäalkaliniteetin määritys - Osa 1 |
EN ISO 9963-2 | Karbonaattialkaliniteetin määritys - Osa 2 |
ISO 9297 | Kloridien määrittäminen - Titraus, indikaattoreina hopeanitraatti ja -kromaatti (Mohrin menetelmä) |
ISO 7393-1 -vaatimusten mukaisesti | Vapaan kloorin ja kokonaiskloorin määritys - Osa 1: Titrimetrinen menetelmä käyttäen N,N-dietyyli-1,4-fenyleenidiamiinia |
ISO 7393-2 -vaatimusten mukaisesti | Vapaan kloorin ja kokonaiskloorin määritys - Osa 2: Kolorimetrinen menetelmä |
ISO 15705 | Veden kemiallisen hapen kulutuksen (COD) määritys suljetulla putkimenetelmällä. |
ISO 6060 | Veden kemiallisen hapen kulutuksen (COD) määritys |
ISO/CD 25814 | Liuenneen hapen määritys - Elektrokemiallinen menetelmä |
ISO/DIS 7887 | Värin tarkastelu ja määritys |
ISO 7027 | Sameuden määritys |
ISO 10359-1 -vaatimusten mukaisesti | Fluoridin määritys - Osa 1: Elektrokemiallinen menetelmä ISE:n avulla (juomavedestä ja vähän likaantuneesta vedestä) |
ISO 5664 | Ammoniumin määritys - Tislaus- ja titraus -menetelmällä |
ISO 10523 | pH:n määritys |
ISO 27888 | Sähkönjohtavuuden määritys |
ISO 11923 | Suspendoituneen kiintoaineen määritys lasikuitusuodatuksen avulla |