Fotometrinen BOD-menetelmä
BOD-testi on Merckin fotometrinen kyvettitesti
  • Luotettavat kalibroidut ja standardien mukaiset analyysireagenssit
  • Viivakoodijärjestelmä mahdollistaa nopean ja yksinkertaisen toiminnan
  • Kattavat laadunvalvontatiedot jokaiseen testiin
  • Viiden päivän inkubointi on edelleen tarpeen, mutta analyysissa on vähemmän käsittelyvaiheita kuin muissa menetelmissä