Laimennus-BOD
BOD-mittaus virallisella menetelmällä EN 1899-1- ja DI EN 1899-2 -standardin mukaan, virallinen EPA-menetelmä.
  • Yksinkertainen näytteidenhallinta
  • Automaattinen BOD-laskenta
  • EPA-hyväksytty
Itsesekoittava happianturi StirrOx G hapen määritykseen Karlsruhe-pulloissa mahdollistaa
  • hyvän toistettavuuden jatkuvan virtauksen ansiosta
  • määrityksen nollakohtaa kalibroimatta
  • mittaamisen välittömästi.