DuPont™ Tyvek® tuotteet
Tyvek® on ainutlaatuinen kuitukangas, jonka valmistustapa antaa sille erinomaiset suojaominaisuudet. Siinä ei ole mitään kalvoja tai laminaatteja, jollaiset voivat ajan mittaan kulua pois – Tyvek® kankaan suojausteho säilyy käytössä. Suojaus-, kestävyys- ja mukavuusominaisuudet on suunniteltu optimaalisen tasapanoisesti, Tyvek® suojavaatetus on ihanteellinen monenlaisissa töissä. Spraymaalauksesta lyijyn käsittelyyn tai asbestin poistoon vaatetuksen ergonominen suunnittelu auttaa takaamaan työntekijöiden turvallisuuden ja työtehon hankalissakin tehtävissä. Kankaassa ei myöskään ole mitään täyte- tai lisäaineita, eikä silikonia.
Tyvek® 500 Xpert
Luo uuden suojausstandardin tyyppien 5 ja 6 suojavaatteille paremman suojauksen ja mukavuuden ansiosta. Tyvek® suojavaatteet valmistetaan flash-kehrätystä korkean tiheyden polyeteenistä, joka tarjoaa suojaus-, kestävyys- ja mukavuusominaisuuksien ihanteel
Tyvek® 500 Labo
Suojaa käyttäjiään ja prosesseja laboratorioissa ja puhdastiloissa. Tyvek® läpäisee sekä ilmaa että vesihöyryä, mutta torjuu vesipohjaiset nesteet ja aerosolit.
Tyvek® 600 Plus
Suojaa käyttäjiään ja prosesseja laboratorioissa ja puhdastiloissa. Tyvek® läpäisee sekä ilmaa että vesihöyryä, mutta torjuu vesipohjaiset nesteet ja aerosolit.
Video
Tyvek® suojaa tehokkaasti ja on mukava käyttää
DuPont™ Tyvek® tarjoaa ihanteellisen suojaus-, kestävyys- ja mukavuusominaisuuksien tasapainon.
Literature
DuPont henkilösuojaus
Tuoteluettelo