DuPont™ Tychem® suojavaatteet
DuPont™ Tychem® kevyet suojapuvut kemiallisia ja biologisia vaaroja vastaan. Hengenvaara voi aiheutua muustakin kuin aseista tai tulipaloista. Suojautuessaan kattavasti pieniltä määriltä vaarallisia kemikaaleja, myrkyllisiltä kaasuilta ja biologisilta vaaroilta teollisuustyöntekijät luottavat DuPont™ Tychem® kankaasta valmistettuihin suojavaatteisiin. Tychem® on innovatiivinen valikoima kankaita, joissa useammat suojakerrokset auttavat suojaamaan kemiallisilta ja biologisilta vaaroilta. Laminoituna lujuuden takaavan Tyvek® kerroksen kanssa se on kestävä, hyvin kemikaaleja läpäisemätön suoja ja poikkeuksellisen kevyt.
Tychem® 6000 F FaceSeal
Vartalonmyötäinen muotoilu yhdistettynä luotettuun Tychem® suojaukseen. DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Hupullinen suojapuku, jonka hupussa on tiukasti hengityssuojaimen ympärille asettuva kumitiiviste.
Tychem® 2000 C
Tychem® 2000 C suojavaatteissa hyödynnetään Tyvek® kankaan lujuutta ja polymeeristä valmistettua suojapinnoitetta, joka takaa hyvän läpäisysuojauksen monenlaisilta epäorgaanisilta kemikaaleilta ja biologisilta vaaroilta (myös paineen alaisena).
Video
Literature
DuPont henkilösuojaus
Tuoteluettelo