DuPont™ Tychem® käsineet
Valitse myös suojakäsineesi luottamastasi suojavaatemallistosta. DuPontin uusi suojakäsinemallisto täydentää Tychem-malliston vaatteita. DuPontin Tychem® kemikaalisuojavaatetus on tunnustetusti luotettava suoja vaarallisille orgaanisille tai epäorgaanisille kemikaaleille altistumista vastaan. Taatakseen sinulle parhaan suojauksen sormenpäitä myöten DuPont on laajentamassa kemikaalisuojausvaatteiden valikoimaansa uudella Tychem® käsinemallistolla, joka on täydellisen yhteensopiva DuPont suojapukujen kanssa.
DuPont™ Tychem® NP530
Kaksoispinnoitetut käsineet, neopreenia luonnonkumin päällä. Ihanteelliset tarkkaan työhön ympäristöissä, joissa käytetään liuottimia. Neopreeni luonnonkumin päällä on suuri etu näppäryyttä vaativassa työssä ja vähentää käsien väsymistä.
DuPont™ Tychem® NT430
Hyvin mukavakäyttöiset nitriilipintaiset hybridikäsineet. Ihanteelliset työskentelyyn kosteissa tai rasvaisissa ympäristöissä ja pienten osien käsittelyyn. Hyväksytty elintarvikkeiden käsittelyyn.
DuPont™ Tychem® NT480
Suunniteltu kestäviksi ja vähentämään käsien väsymistä. Ihanteelliset turvalliseen työskentelyyn kosteissa tai rasvaisissa ympäristöissä. Sisäpuoli nukkapintainen, mukavuutta lisäävä ergonominen muotoilu.
DuPont™ Tychem® NT420
Hyvin kemikaaleja kestävät kertakäyttöiset käsineet, useimpia öljyjä, rasvoja ja hiilivetyjä läpäisemättömät. Täydellisen sopivat töihin, joissa suojautumista kemikaaleilta säilyttäen kuitenkin kosketusherkkyyden.
Video
DuPont™ Tychem® käsineet
Tychem® Glove Line tarjoaa parhaan yhteensopivuuden DuPont suojavaatteiden kanssa.