DuPont™ ProShield® tuotteet
DuPontin pehmeästä ja hyvin hengittävästä kankaasta valmistetut ProShield® suojapuvut auttavat suojautumaan ei-myrkyllisiltä pienhiukkasilta ja lieviltä nesteroiskeilta.
Proshield® 20
SMS-teknologiaan perustuva, hengittävä kevyt suojapuku, joka antaa perustasoisen tyypin 5, 6 suojauksen. ProShield® 20 kankaat ovat paras valinta työntekijöille, jotka tarvitsevat suojauksen lialta ja noelta kevyessä työssä ja muissa tehtävissä.
Proshield® 20 SFR
Suojaa sinua ja alla olevia liekinkestäviä työvaatteitasi. ProShield® 20 SFR antaa rajoitetun suojan liekkien leviämiseltä (suojaindeksi 1) ja lisäksi suojaa hiukkasilta ja rajoitetuilta nesteroiskeilta tai vesipohjaisilta nestesuihkeilta.
Proshield® 8 Proper
ProShield® 8 Proper suojapuvut ovat mukavia käyttää, koska materiaali läpäisee ilmaa ja vesihöyryä. ProShield® 8 Proper suojapukuja voi käyttää uudestaan useita kertoja ja myös pestä seitsemän kertaa.