Masterflex®-yhtiön peristalttiset pumput rokotetuotannossa
Fluidiset ratkaisut rokotteiden ja terapeuttisten lääkkeiden tuotantoon
Optimoi prosessisi ja vähennä kontaminaatioriskiä laajalla fluidituotteiden valikoimalla Masterflex®-yhtiöltä, Ismatec®-yhtiöltä ja muilta luotettavilta tuotemerkeiltä. Lisää intuitiivisia ja tarkkoja peristalttisia pumppuja ja pumppuletkuja, MasterflexLive® -pumppujen etävalvonta, virtausmittarit ja -ohjaimet, kertakäyttökomponentit ja pullokokoonpanot, jotta rokotetuotantosi sujuu ja arvokas tuote pääsee turvallisesti perille.
Käymisprosessit
Rokotteen tai terapeuttisen prosessin ytimessä käyminen luo hoidoissa tarvittavia proteiineja. Huolellinen seuranta sekä elatusaineen ja muiden lisäaineiden tarkka lisääminen ovat välttämättömiä tehokkaan kasvun kannalta. Varmista optimaalinen tuotos laajalla nestekäsittelytuotevalikoimallamme.
Näytä käymisen työnkulku
Elatusaineen syöttöpumppu
Tehokas, ohjelmoitava elatusaineen syöttö ja täyttö; virtaus jopa 19 l/min
Siirtopumppu
IP66-pesuallas; liitäntä MasterflexLiven, EtherNetin/IP:n tai Profibusin kautta; virtaus jopa 42 l/min
Happo/emäs-syöttöpumppu
pH:n säätöaineiden ja muiden lisäaineiden ohjelmoitava annostelu; virtaus jopa 3 400 ml/min
Elatusaineen syöttöpumppu
Tarkka elatusaineen siirto ja täyttö intuitiivisen kosketusnäytön avulla; virtaus jopa 3 400 ml/min
Happo/emäs-syöttöpumppu
Matalavirtainen, ohjelmoitava pH-säätöaineiden ja muiden lisäaineiden annostelu; virtaukset 365 ml/min asti
Kerääminen
Pesusta puskurin injektointiin ja suodatukseen. Keräämisen vaiheet alkavat erottaa proteiinia soluista. Käytä pumppujamme nesteensiirto-ominaisuuksiin sekä suodattimien ja astioiden välisiin kertakäyttöisiin linjoihin. Tuotantoasteikosta riippuen suodatustuotteemme voivat myös tarjota kriittisen suorituskyvyn prosessissasi.
Näytä keräämisen työnkulku
Ultrasuodatuspumppu
Hygieeninen, matalapulssinen pumppu tuottaa virtauksen ja paineen suodatusta varten; virtaus 3 l/min; paine 4 baariin (58 psi) asti
Steriili suodatuspumppu
Hygieeninen, leikkausherkkä pumppu tuottaa virtauksen ja paineen suodatusta varten; virtaukset 14 l/min; paine 4 bar (58 psi) asti
Sentrifugin syöttöpumppu
Cytoflow®-pumppu sopii hyvin eläville soluille, suurille molekyyleille ja muille leikkausherkille nesteille; virtaus jopa 13,6 l/min
Siirtopumppu
Cytoflow-pumppu sopii hyvin elävien solujen, suurten molekyylien ja muiden leikkausherkkien nesteiden pumppaamiseen; virtaus jopa 5 l/min
Näytteenottopumppu
Tarkka, ohjelmoitava näytteenotto tilavuuden tai ajan mukaan; virtaukset 365 ml/min asti
Puhdistus
Lopputuotteesta erotellaan jäljellä olevat epäpuhtaudet ja haitalliset hajut. Proteiineja tiivistetään ja jalostetaan, jotta ne voidaan valmistella lopputuotteen täyttöä/viimeistelyä varten. Peristalttisten pumppujen eristetty nestevirtausreitti on kriittinen tämän työnkulun kannalta.
Näytä puhdistuksen työnkulku
TFF/Crossflow-suodatuspumppu
Hygieeninen, matalapulssinen pumppu tuottaa virtauksen ja paineen suodatusta varten; virtaus 3 l/min; paine 4 baariin (58 psi) asti
Kromatografian syöttöpumppu
Cytoflow®-pumppu sopii hyvin eläville soluille, suurille molekyyleille ja muille leikkausherkille nesteille; virtaus jopa 13,6 l/min
TFF/Crossflow-suodatuspumppu
Hygieeninen, leikkausherkkä pumppu tuottaa virtauksen ja paineen suodatusta varten; virtaukset 14 l/min; paine 4 bar (58 psi) asti
Siirtopumppu
IP66-pesuallas; liitäntä MasterflexLiven, EtherNetin/IP:n tai Profibusin kautta; virtaus jopa 42 l/min
Näytteenottopumppu
Ohjelmoitava näytteenotto tilavuuden tai ajan mukaan; helppo automaatiointegraatio EtherNetin/IP:n avulla; virtaus jopa 3 400 ml/min
Prosessin olennaiset osat
Prosessitarpeitasi vastaavien pumppujen ja letkujen lisäksi voit valita laajasta valikoimasta kertakäyttöisiä kokoonpanoja ja komponentteja, pullokokoonpanoja, virtausantureita ja etävalvonnalla varustettuja pumppuja, jotta rokotetuotantosi pysyy käynnissä ympäri vuorokauden ilman huolta.
Masterflex®-ultraäänivirtausanturit
Tarkat virtauslukemat ilman uuden materiaalin lisäämistä nestepolkuun; ei-invasiivinen rakenne eliminoi kosketuksen työstönesteeseen
Masterflex virtausanturin ohjain
Ultraäänivirtausanturin ja Masterflex-pumpun välinen liitäntä vastaanottaa virtausanturin syötteen ja säätää sitten pumpun nopeuden asetetun virtausnopeuden tai annostelutilavuuden mukaan
Näytepullojen kokoonpanot
Biolääketieteellisten tuotteiden ja reagenssien turvallinen siirto, näytteenotto ja varastointi
Peristalttisen pumpun letku
Masterflex- ja Ismatec-tarkkuuspuristetut ja pumpulla testatut koostumukset, jotka on suunniteltu korkeimpaan luotettavuuteen, vaatimustenmukaisuuteen ja jäljitettävyyteen
Saniteettitarvikkeet ja -kiinnikkeet
Varmistaa turvalliset, saniteettiliitännät kriittisissä prosessisovelluksissa. Liittimet ja puristimet kokoluokissa, joita tarvitaan pilottiprosesseista tuotantoon