Biolääketieteen sovellusratkaisut
Ole meihin yhteydessä kertakäyttöisen yksinkertaisuuden suhteen
Saat käyttöösi alan johtavan asiantuntemuksemme, kattavan tuotetarjontamme ja räätälöidyt kokoonpanot täydellisiä sovellusten työnkulkuja varten.
Saat kertakäyttöisen bioprosessin tuotantolinjan toimimaan nopeasti. Anna meidän räätälöidä kokoonpanosi tai valitse omasi laajasta tuotevalikoimastamme. Valitse Masterflexin kertakäyttöiset, mukautetut kertakäyttöiset steriilit kokoonpanot ja jätä kokoaminen, sterilointi ja validointi huoleksemme soittamalla meille. Tai valitse kukin komponentti erikseen ja rakenna omat kokoonpanosi. Tarjoamme bioprosessimarkkinoiden laajimman valikoiman luotettavia tuotemerkkejä letkujen, liitososien, tiivisteiden, saniteettiliitosten ja -kiinnikkeiden sekä muiden tuotteiden osalta.
Liikaa valinnanvaraa? Neuvottele teknisten asiantuntijoidemme kanssa, jotta saat juuri sitä, mitä tarvitset, ja voit alkaa hyödyntää kertakäyttöisten järjestelmien monia etuja: pienemmät ristikontaminaatioriskit, pienemmät pääomasijoitukset, puhdistus- ja sterilointiprosessin loppuminen, lyhyemmät läpimenoajat, toiminnan laajentaminen tai supistaminen rajoitetuin lisäinvestoinnein ja paljon muuta.
Bioprosessoinnin sovellukset luottavat Masterflexiin
Masterflex tarjoaa bioprosessimarkkinoiden laajimman valikoiman luotettavia tuotemerkkejä letkujen, liitososien, tiivisteiden, saniteettiliitosten ja -kiinnikkeiden sekä muiden tuotteiden osalta. Liikaa valinnanvaraa? Neuvottele teknisten asiantuntijoidemme kanssa, jotta saat juuri sen, mitä tarvitset. Olivatpa prosessitarpeesi mitä tahansa (suodatus, nestelinjat, prosessin eristäminen, prosessinohjaus, solujen tuottaminen tai näytteenotto), voit luottaa siihen, että Masterflex toimittaa juuri sen komponentin, jota tarvitset tehokkuutesi parantamiseen.
Elatusaineen valmistelu: elintärkeä vaihe tuotantoketjun alkupäässä
Elatusaineen valmistelu on tärkeä vaihe tuotantoketjun alkupäässä, jossa soluviljelyyn käytettävä liuos valmistetaan. Se vaatii paljon aikaa ja vaivaa, ja koko prosessin aikana on käytettävä innovatiivisia lähestymistapoja, kuten kertakäyttöteknologiaa. Kukin lähestymistapa konfiguroidaan erikseen valmistajan sovelluksen perusteella. Peristalttiset pumput ovat tärkeässä asemassa annosteltaessa tarkkoja määriä prosessiravinteita ja muita elatusaineita erittäin puhtaiden, joustavien letkujen avulla. Peristalttiset pumput voivat myös kierrättää soluja varovasti liuoksessa ja suojella solujen elinkelpoisuutta.
Näytä median esivalmistelun työnkulku
Käyminen: mikro-organismien kasvattaminen orgaanisten yhdisteiden biokemiallista synteesiä varten
Teollisessa käymisprosessissa otetaan näytteitä säiliöstä, jonka pH-arvo, ilmastus, sekoitus ja lämpötila on säädetty. Se vaatii enemmän valmisteluvaiheita kuin muut bioprosessien työnkulut. Tässä prosessissa käytetään yleisesti kiinalaisen hamsterin munasarjasoluja (CHO), hiivaa, sieniä ja bakteereja. Masterflex® -peristalttiset pumput ovat hyödyllisiä tässä työvaiheessa, ja niitä suositellaan kalvopumppujen sijaan. Peristalttiset pumput tarjoavat tarkat annostelumahdollisuudet, ja toisin kuin kalvopumpuissa, niissä on eristetty ja kiertymätön nestepolku. Tämä tekee huollosta helppoa ja varmistaa, ettei tuote jää jumiin rakoihin.
Näytä käymisen työnkulku
Kerääminen: käymistuotteen kerääminen tai kirkastaminen
Tyypillisiä keräämismenetelmiä ovat tangentiaalivirtaussuodatus (TFF) tai sentrifugointi kohdeyhdisteen konsentroimiseksi. Kummassakin näistä menetelmistä laatu ja puhtaus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Kosteutetut materiaalit (kaikki nesteeseen kosketuksissa olevat materiaalit) on validoitava USP-luokan VI mukaisesti ja steriloitava. Peristalttiset pumput pysyvät tarkkoina korkeammissa paineissa, joten ne sopivat hyvin suodatuskeskeisiin työnkulkuihin.
Näytä keräämisen työnkulku
Puhdistus: epäpuhtauksien poistaminen kerätystä aineksesta ja työnkulkujen selkeytys
Affiniteetti- ja ioninvaihtokromatografiaa käytetään metallien ja reaktion sivutuotteiden poistamiseen muiden suodatusmenetelmien lisäksi. Viime aikoina kertakäyttöiset letkukomponenttikokoonpanot ovat yleistyneet tässä työvaiheessa, koska prosessissa vaaditaan suurempia läpimenoja ja monipuolisuutta. Peristalttisten pumppujen eristetty nestevirtausreitti, kuten Masterflex® -pumput, on kriittinen osa tätä työnkulkua. Nämä pumput vähentävät kontaminaatiopotentiaalia ja vaadittavaa materiaalin validointia.
Näytä puhdistuksen työnkulku
Täyttö-viimeistely: siirrä steriili tuote varovasti pakkaamista tai lyofilisointia varten
Tässä kriittisessä prosessissa – jota säännellään tiukasti maailmanlaajuisten sääntely- ja vaatimustenmukaisuusvaatimusten mukaisesti – steriili tuote, joka on nyt arvokkaimmassa muodossaan, siirretään steriiliin injektiopulloon tai pulloon ennen pakkaamista ja jakelua tai lyofilisointia (kylmäkuivaus) ennen pakkaamista. Peristalttiset pumput ovat paras valinta, koska niiden avulla on helppo vaihtaa, vähentää ristikontaminaatiota ja pumpata varovasti leikkausherkkiä nesteitä, suuria molekyylejä ja eläviä soluja. Arvokas lopputuote on letkussa, eikä se koske mihinkään pumpun osaan. Kertakäyttöiset steriloidut kokoonpanomme, jotka on kehitetty erityisesti tätä prosessia varten, eliminoivat puhdistukseen liittyvän seisokkiajan.
Näytä täytön ja viimeistelyn työnkulkuOn aika tehostaa prosessia
- Juuri sitä, mitä tarvitset
Valitse tuhansista komponenteista. Määritämme, validoimme ja pakkaamme tilaustyönä määrittelyjesi mukaan. - Juuri silloin, kun tarvitset sitä
Lopeta järjestelmän puhdistaminen ja uudelleenvalidointi. Hallinnoimme varastoasi ja lähetämme kokoonpanot aikataulusi mukaan. - Soita ja pyydä tarjous tänään
Masterflexin kertakäyttöasiantuntijat antavat tarjouksen, jossa on täydellinen kaaviokuva ja sen jälkeen todellinen näyte hyväksyntääsi varten.
Anna meidän räätälöidä kokoonpanosi
Mukautetut kokoonpanot
Steriloinnin validointi, johon voit luottaa
Validointi ja pakkaus