Keräämisprosessi
Lämpötila-anturit
Mikrosuodatus
Suodattimen kapasiteetti vaihtelee tuotantotilasta tai laboratorion tehokkuudesta riippuen, ja se toimii karkeasuodattimena mikroskaalassa.
Ultrasuodatus
Ultrasuodatus on yksi keräämisen työnkulun viimeisistä vaiheista, ja se poistaa hienoimmat epäpuhtaudet kohdemakromolekyylituotteesta, josta saadaan konsentraatti. Tämä tehdään yleensä korkealla paineella.