Masterflexin kertakäyttöiset komponentit
Masterflexin kertakäyttöiset komponentit
Valitse luotettavat komponentit, jotka noudattavat tiukkoja sterilointiprotokollia
Masteflexin kertakäyttöisten komponenttien avulla sinun ei enää tarvitse validoida bioprosessikokoonpanojen puhdistusta ja sterilointia. Valmiiksi kootun, steriloidun ja validoidun järjestelmän ostaminen siirtää validointitaakan toimittajalle. Siksi on tärkeää varmistaa, että toimittajasi käyttää vain luotettavimpia merkkituotteita ja noudattaa tiukkoja, vakiintuneita sterilointiprotokollia.
Masterflexin kertakäyttöiset kokoonpanot valmistetaan 10000-luokan puhdastilassa. Tuotantolaitoksella on ISO13485 -sertifikaatti, ja se on cGMP-yhteensopiva. Tarjoamme gammasäteilysterilointia 10-6 SAL (Sterility Assurance Level) -tasolla, jossa mikrobien selviytymisen todennäköisyys on yksi miljoonasosa, ja täydellistä erän jäljitettävyyttä, josta käy ilmi tuotantopaikka, valmistuspäivä ja komponenttien alkuperä. Toimitamme ja ylläpidämme myös kaikki tarvittavat asiakirjat, mukaan lukien täydelliset validointiasiakirjat sekä vaatimustenmukaisuus- ja steriilisyystodistukset.
Rakennamme räätälöityjä kokoonpanoja luotettavilla tuotteilla
Liittimet
Saniteettiliitos sulatetulla tiivisteellä
Lisää toinen turvakerros steriiliyden varmistamiseksi estämällä kontaminaatio ilman, että käyttäjä joutuu kosketuksiin tiivisteen kanssa. Tiivisteen paikallaan pitämiseen ei tarvita liimoja tai puristimia.
Pikaliittimet
Pikaliittimet mahdollistavat letkuliitosten tekemisen ja erottamisen irrottamatta letkua liittimestä. Saatavana olevat liittimet: piikki-, putki-, puristus- ja kiinnipainettava liitin.
Luer-liittimet
Luer-liittimet on suunniteltu käytettäväksi mikroputki- ja luer-tyyppisten ruiskujen kanssa. Vakiokokoiset liitäntäpäät tekevät luer-liittimistä, sulkuhanoista ja kokoomaputkista täysin keskenään vaihdettavissa olevia.
Piikkiliittimet
Liittimet liukuvat joustavaan letkuun. Letkun joustavuus pitää letkun kiinni liittimessä matalapaineasennuksissa.
Letkut
Puri-Flex®
- Ensiluokkainen läpikuultava letku, joka tarjoaa pienemmän spallaation ja pidemmän pumpun käyttöiän kuin silikoni
- Lämpösuljettava ja hitsattava
- Sopii hyvin herkkään solutyöhön
Platinavahvisteinen silikoni
- Sileä pinta; alhaisemmat proteiinien sitoutumistasot
- Vähemmän mahdollisia huuhtoutuvia aineita
- Sopii hyvin lääke- ja biotekniikkakäyttöön
PharMed BPT®
- Suosittu läpinäkymätön letkuvaihtoehto bioprosessisovelluksiin
- Myrkytön, ei-hemolyyttinen, kuumasuljettava ja hitsattava
- Tarjoaa pitkän pumpun käyttöiän
PharmaPure®
- Biologinen yhteensopivuus samanlainen kuin PharMed BPT:ssä
- Pitkä käyttöikä jatkuvassa paineessa jopa 2,7 baariin (40 psi) asti
- Erittäin vähäinen spallaatio ja vähäiset uuttuvat aineet
Chem-Durance® Bio
- Parempaa vaihtoehtoa ei ole, kun tarvitset kemiallista kestävyyttä ja bioyhteensopivuutta sekä erittäin vähäistä spallaatiota.
- Erinomainen käyttöikä ja kestävyys paineen alaisena
Mukautetut pituuteen leikatut letkut
- Valitse laajasta koostumusten valikoimasta
- Säästä arvokasta aikaa ja kustannuksia
Anturit
Virtausanturit
- Rakenna täydellinen kertakäyttöinen virtausanturijärjestelmä, joka voidaan räätälöidä sovellukseesi sopivaksi
- Sopii hyvin kertakäyttösovelluksiin ja soveltuu pitkäaikaisiin mittauksiin
- Ei-invasiivinen rakenne eliminoi kosketuksen työstönesteeseen
Paineanturit
- Sopii hyvin sovelluksiin, kuten tangentiaalisen virtauksen suodatukseen, ristivirtaussuodatukseen, syvyyssuodatukseen, bioreaktorien valvontaan ja kromatografiaan.
- Anturit on hinnoiteltu kertakäyttöjärjestelmiä varten, mutta niitä voidaan käyttää uudelleen
Lämpötila-anturit
- Poistaa ristikontaminaation, ja laajat puhdistusprotokollat
- Voidaan steriloida gammasäteilytyksellä
- Parempi kuin ±0,2 °C:n tarkkuus
Yleiset lisävarusteet
Puristimet
Kestävä muovipuristin on autoklavoitavissa eikä ruostu, syövy tai väänny. 12-asentoinen räikkäsäätö säätää täydestä virtauksesta täydelliseen sulkemiseen. Yhteensopiva joustavien letkujen kanssa 1/2":n ulkohalkaisijaan asti.
SaniSure®-puristimet
Innovatiivinen puristin, joka tarjoaa 360 asteen puristuksen saniteettiliitännälle. Täyttää USP Class VI -vaatimukset.
Kovaan käyttöön suunniteltu letkujen sulkeminen
Kestävä puristin vastaa suurten letkujen käyttöpainetta. Erittäin luja polysulfonisuljenta takaa erinomaisen kestävyyden, jota voidaan käyttää uudelleen, ja se kestää useimpia kemikaaleja.
Piikkiliittimet
Kuvaus: tasainen 360 asteen puristus, joka takaa vuotamattoman liitoksen piikkiliittimiin. Tarjoaa seitsemän kertaa suuremman nippusiteiden vetovastuksen ilman puristuksia tai vääristymiä.
On aika tehostaa prosessia
- Mitä tarvitset
Valitse tuhansista komponenteista. Määritämme, validoimme ja pakkaamme tilaustyönä määrittelyjesi mukaan. - Tarvitsemanasi ajankohtana
Lopeta järjestelmän puhdistaminen ja uudelleenvalidointi. Hallinnoimme varastoasi ja lähetämme kokoonpanot aikataulusi mukaan. - Soita ja pyydä tarjous tänään
Masterflexin kertakäyttöasiantuntijat antavat tarjouksen, jossa on täydellinen kaaviokuva ja sen jälkeen todellinen näyte hyväksyntääsi varten.