Masterflex elintarvike- ja juomaratkaisuissa
Masterflex pystyy käsittelemään monenlaisia nesteitä, kuumasta vedestä ja vitamiiniliuoksista paksuun melassiin. Pumpunpäät on suunniteltu helppoon letkujen vaihtoon, ja monissa käyttölaitteissa on huuhteluominaisuus. Valitse monista eri letkuista, jotka täyttävät vaatimukset USP Class VI, FDA, NSF, EP ja 3A.
Masterflexin peristalttiset pumput sopivat erinomaisesti seuraaviin tarkoituksiin
- Pizzakastikkeen annostelu
- Salaattikastikkeen pumppu
- Lasinpesujärjestelmä
- Jäätelöpumppu
- Automaattiset viemärinpuhdistimet
- Voin annostelu popcorniin
- A- ja D-vitamiini-injektio
Mikä tekee Masterflexistä parhaan valinnan elintarvike- ja juomasovelluksiin?
- Erinomainen puhtaus - Vain nestemäiset elatusaineet koskettavat letkuja – USP-, FDA-, EP-, 3A-, NSF-vaatimustenmukaisuus. Steriloidaan etyleenioksidilla, gammasäteilyllä tai autoklaavilla.
- Laaja valikoima letkumateriaaleja - Yhteensopiva monien teollisuuskemikaalien kanssa.
- Helppo siivota - Vaihda vain letkut pumpun puhdistamiseksi, saatavana IP66-malleja.
- Itseimevä - Imu nostaa jopa 8,8 m (29 ft).
- Viskoosisten materiaalien käsittely - Jogurttien, jäätelöiden ja ruoka-ainesten siirto ja annostelu.
- Kääntyvä - Toimii molempiin suuntiin ilman letkujen irrottamista.
- Modulaarinen rakenne - Yhdistele eri pumpunpäitä, letkuja ja käyttölaitteita.
- Räätälöidyt ratkaisut - Suunnittele laboratorioannostelijoihin tai analyysilaitteisiin.
Annostelupumppu
Monipuoliset monikanavapumput tarkkaan pienivirtauksiseen nesteen jakeluun. Sisältää intuitiivisen kosketusnäytön käyttöliittymällä.
Saniteettinäytteenottopumppu
Tarkka annostelu muuttuvilla nopeuksilla – NEMA 4X -kotelot kestävät prosessi- ja huuhtelusovelluksia.
Lisäaine-/tiivistepumppu
Ohjelma "tarvittaessa käytettävää" makutiivistettä varten. Myös monia OEM-sovellusmahdollisuuksia
Peristalttisen pumpun letku
Masterflex- ja Ismatec-tarkkuuspuristetut ja pumpulla testatut koostumukset, jotka on suunniteltu korkeimpaan luotettavuuteen, vaatimustenmukaisuuteen ja jäljitettävyyteen
Saniteettitarvikkeet ja -kiinnikkeet
Varmistaa turvalliset saniteettiliitännät kriittisissä prosessisovelluksissa. Liittimet ja puristimet kokoluokissa, joita tarvitaan pilottiprosesseista tuotantoon