Masterflex farmaseuttisissa ratkaisuissa
Masterflex- ja Ismatec-merkkisissä peristaltiikkapumpuissa on säänneltyjen teollisuudenalojen suosima kontaminaatiovapaa pumpputekniikka.
Kertakäyttöratkaisut ja mittatilaustyönä leikatut letkut -palvelumme ovat valmiita tarjoamaan sinulle räätälöityjä gammasäteilytettyjä kertakäyttöletkukokoonpanoja ja letkuja, jotka on leikattu tarvitsemiisi pituuksiin ja määriin. Tarjoamiemme tuotteiden lisäksi edustajamme tuntevat kohtaamasi haasteet ja tarvitsemasi palvelut.
Masterflexin peristalttiset pumput sopivat erinomaisesti seuraaviin tarkoituksiin
- Tangentiaalisen virtauksen suodatus
- Soluväliaineen kerääminen
- Bioprosessien työnkulut
- Puhdistus
- Tuotannon IV-pussien annostelu
- Spiraali ultrasuodatus
- Käymisen valvonta
- Liukenemistesterit
- Kosmetiikan annostelu
Mikä tekee Masterflexistä parhaan valinnan farmaseuttisiin sovelluksiin?
- Laaja valikoima letkumateriaaleja - Yhteensopiva monien laboratoriokemikaalien kanssa.
- Ei saastuttava - Nestemäiset elatusaineet koskettavat vain letkun sisäpuolta.
- Helppo siivota - Vaihda vain letkut pumpun puhdistamiseksi.
- Monikanavaisuus - Käytä jopa 32 kanavaa samanaikaisesti yhdellä käyttölaitteella.
- Letkujen saniteettiliitännät - Pikaletkuliitännät saniteettijärjestelmissä.
- Viskoosisten materiaalien käsittely - Agar-mallien ja suspensioiden annostelu
- Voidaan käyttää kuivana - Käyttö matalan virtauksen imurina tai ilma-/tyhjiöpumppuna.
- Modulaarinen rakenne - Yhdistele eri pumpunpäitä, letkuja ja käyttölaitteita.
- Räätälöidyt ratkaisut - Suunnittele laboratorioannostelijoihin tai analyysilaitteisiin.
Masterflex puskurimateriaalin valmistuksessa
Pumput, nestekierron komponentit, sekoituslaitteet, suodatus ja prosessin seuranta ovat kaikki tärkeitä osia täydellisessä puskurivalmistusjärjestelmässä.
Puskuriliuokset ovat välttämättömiä tehokkaan keräämisen ja puhdistuksen kannalta. Puskurin puhtauden säilyttäminen ja samalla tarkkojen määrien tuottaminen ovat kriittisiä tekijöitä tehokkaan tuotannon kannalta.
Elatusaineen valmistelun työnkulku
Masterflex soluviljelmien siirtosovelluksissa
Peristalttiset pumput, joissa on steriloidut letkut ja liittimet, ovat ihanteellisia menetelmiä viljelyn puhtauden suojaamiseksi siirryttäessä tuotantoastioiden välillä.
Soluviljely on biolääkkeiden ensisijainen tuotantoympäristö. Pilotti- ja skaalausoperaatioiden aikana solujen kasvun kannalta optimaalisten olosuhteiden ylläpitäminen käsittelemällä kasvatusalustaa hellävaraisesti on tärkeää, jotta lopputuotteen saanto olisi mahdollisimman suuri.
Elatusaineen syöttöpumppu
Tehokas, ohjelmoitava elatusaineen syöttö ja täyttö; virtaus jopa 19 l/min
Annostelupumppu
Monipuoliset monikanavapumput tarkkaan pienivirtauksiseen nesteen jakeluun. Sisältää intuitiivisen kosketusnäytön käyttöliittymällä.
Happo/emäs-syöttöpumppu
pH:n säätöaineiden ja muiden lisäaineiden ohjelmoitava annostelu; virtaus jopa 3 400 ml/min
Peristalttisen pumpun letku
Masterflex- ja Ismatec-tarkkuuspuristetut ja pumpulla testatut koostumukset, jotka on suunniteltu korkeimpaan luotettavuuteen, vaatimustenmukaisuuteen ja jäljitettävyyteen
Saniteettitarvikkeet ja -kiinnikkeet
Varmistaa turvalliset saniteettiliitännät kriittisissä prosessisovelluksissa. Liittimet ja puristimet kokoluokissa, joita tarvitaan pilottiprosesseista tuotantoon
Masterflexin tangentiaalisen virtauksen suodatus (TFF)
Masterflex tarjoaa pumppuja, nestepolkujen letkuja ja liittimiä, suodatusta, painemittareita ja muita tuotteita, joilla varmistetaan menestys ja suojellaan lopputuotteiden puhtautta.
TFF:n käyttö biomolekyylien erottamiseen ja/tai puhdistamiseen sekä solujen keräämiseen edellyttää asianmukaisia laitteita.
Käänteentekevät diagnostiset terapiat vaativat mukautettuja pumppuja
Turvallisuus ja aika ovat ensisijaisia tavoitteita terveydenhuoltoalalla. Cytonicsin tuotekehittäjät kääntyivät Masterflexin Custom Engineering Services Groupin puoleen luodakseen mukautetun pumppuratkaisun APIC-järjestelmäänsä.
Lue lisää