Masterflex vedenkäsittelyratkaisuissa
Masterflexin peristalttisia, mäntä- ja hammaspyöräpumpputekniikoita käytetään yleisesti vedenkäsittelyssä ja kemikaalien käsittelyssä.
Veden laatu on yksi haastavimmista ongelmista nykyään. Noin 1 prosentti vesivaroistamme on makeaa vettä, ja vain murto-osa siitä on juomakelpoista. Masterflex-pumppujen kemiallisissa käsittelysovelluksissa on kyse syöttönopeuden säätämisestä. Reagenssisyöttösovellukset edellyttävät kemikaalien reaaliaikaista vapauttamista reaktioastioihin, tyypillisesti valmistusta tai kemiallista synteesiä varten. Lopputuotteiden käsittelyssä käytetään annostelupumppuja, joilla tuote annostellaan tarkasti muottiin tai säiliöön. Kemikaalit voivat sisältää käytännössä mitä tahansa kemiallista esiastetta tai lopputuotetta.
Masterflexin peristalttiset pumput sopivat erinomaisesti seuraaviin tarkoituksiin
- Saastunut pohjavesi
- Kemiallinen rumpunäytteenotto
- Entsyymien eristäminen
- Virtausinjektioanalyysi
- Kasvihuoneen kastelu
- Lannoitesovellukset
- Torjunta-aineiden jakelujärjestelmät
- Jäteveden/lietteen analysointi
- Puiden ruiskutus
- Veden suolapitoisuuden analysaattorit
- Jäteveden näytteenotto
Mikä tekee Masterflexistä parhaan valinnan vedenkäsittelysovelluksiin?
- Laaja valikoima letkumateriaaleja - Yhteensopiva monien teollisuuskemikaalien kanssa.
- Ei saastuttava - Neste koskettaa vain letkun sisäpuolta.
- Helppo siivota - Vaihda vain letkut pumpun puhdistamiseksi, saatavana IP66-malleja.
- Itseimevä - Imu nostaa jopa 8,8 m (29 ft).
- Viskoosisten materiaalien käsittely - Suspensiossa olevien öljyjen tai nesteiden siirto ja annostelu.
- Voidaan käyttää kuivana - Pumppu ei vaurioidu, jos se jätetään ilman valvontaa.
- Kääntyvä - Puhdista ja kerää näyte yhdellä pumpulla.
- Modulaarinen rakenne - Yhdistele eri pumpunpäitä, letkuja ja käyttölaitteita.
- Räätälöidyt ratkaisut - Suunnittele laboratorioannostelijoihin tai analyysilaitteisiin.
Kestävä suurten tuotantomäärien siirtopumppu
Kestävä rakenne takaa pitkän käyttöiän minimaalisella huollolla. Jopa 42 l/min.
Erittäin puhdas syöttöpumppu
Sopii hyvin kemikaalien syöttöön/mittaukseen ja sovelluksiin, jotka vaativat korkeaa puhtautta, korkeaa painetta tai molempia
Kannettava näytteenottopumppu
Suunniteltu äärimmäistä siirrettävyyttä ja monipuolisuutta varten. Toimii ladattavalla akulla tai kytkettynä vaihtovirtaan tai 12 VDC:hen.
Suuren tilavuuden annostelupumppu
Kestävä, pesunkestävä, muuttuvanopeuksinen digitaalinen käyttölaite pystyy käsittelemään suuria eriä nopeasti ja tehokkaasti jopa 42 l/min virtausnopeuksilla
Peristalttisen pumpun letku
Masterflex- ja Ismatec-tarkkuuspuristetut ja pumpulla testatut koostumukset, jotka on suunniteltu korkeimpaan luotettavuuteen, vaatimustenmukaisuuteen ja jäljitettävyyteen