Suoritustaso 3: korkea suoritus, kun herkkyys on välttämätöntä
Suojaa arvokkaimmat näytteesi ja tuota johdonmukaisia, toistettavia tuloksia vaativimpiin analyyseihin
Thermo Scientific SureSTART Suoritustaso 3 -tuotteemme on pakattu puhdastiloissa ympäristötekijöiltä suojaamiseksi. Tuotteet sisältävät alhaisimmat määrät/pitoisuudet metalleja, uuttuvia ja liukenevia aineita; näin varmistetaan kaikkein haastavimpien analyyttien herkkyys ja selektiivisyys luottavaisesti ja johdonmukaisesti.
Jos etsit menetelmiltäsi äärimmäistä suorituskykyä ja haluat samalla säilyttää näytteiden turvallisuuden ja eheyden korkeimman tason, Suoritustaso 3 -tuotteemme täyttävät tarpeesi. Valitse tuotteet, joissa on kolme aaltoa.
Jos analyytit ovat alttiita lasiadsorptiolle, kokeile GOLD-luokan lasiteknologiaamme, joka on suunniteltu erityisesti näitä haastavampia polaarisia analyyttejä varten, sekä suolaliuoksella käsiteltyjä näytepulloja ja inserttejä.
Thermo Scientificin SureStop-näytepullot takaavat 9 mm:n AVCS-korkkien kanssa käytettynä optimaalisen sinetöinnin joka kerta. SureStop-näytepullo-AVCS-korkkijärjestelmä on erityisesti suunniteltu estämään ruuvikierteisten näytepullojen toimintahäiriöt, kuten korkin kallistuminen, korkin epämuodostumat, irronneet septumit tai septumien läpityöntyminen ja näytteen haihtuminen.
Suoritustason 3 septumit ovat kaikkein puhtaimpia, sillä ne poistavat kaikki matalan ja keskikiehuvan tason haihtuvat aineet, jolloin erän uuttuvat ja liukenevat aineet ovat alhaisimmat. Tähän suoritustasoon kuuluvat myös pehmeät septumivaihtoehdot neulojen äärimmäistä suorituskykyä varten. Nämä tuotteet suojaavat jopa herkimpiä, suurimpia, SPME-kuituja sisältäviä neuloja. Korkean lämpötilan kanssa yhteensopivat septumit löytyvät myös täältä.
  • Tämän suoritustason tuotteet soveltuvat käytettäväksi GC:n ja HPLC/UHPLC:n kanssa sekä nimellismassan ja korkean resoluution tarkan massan (HR-AM) sovellusten kanssa.
  • 0,2–20 ml:n tilavuuskoot kattavat rajoitetut näytemäärät headspace-analyyseihin.
  • LC/GC-sertifioidut, MSCERT- ja MSCERT+-pakkaukset löytyvät suoritustasolta 3.
Specification Certified -sertifiointi
  • Kaikkien Thermo Scientific SureSTART -pullojen mitat on varmennettu.
  • Automaattinen optinen ja mittatarkastus kriittisten mittojen ja toleranssien varmistamiseksi.
  • Täyttävät kaikki Yhdysvaltain, EU:n ja Japanin farmakopean asiaan kuuluvat vaatimukset.
  • Tasalaatuinen ja virheetön
Erän jäljitettävyys
  • 100 % jäljitettävissä koko valmistusprosessin ajan
  • Vaatimustenmukaisuustodistus saatavana eränumeroittain pyynnöstä
Suoritustaso 3 -tuotteisiin kuuluvat:
SureSTART -näytepullot/-tulpat
  • Perusmalli 2 ml lasi: ruskea/kirkas
Puristustulppa 2 ml /11 mm puristustulpat (magneettiteräs ja alumiini)
Ruuvi 2 ml (perusmalli ja SureSTOP) / 9 mm AVCS-kierrekorkit
Painokorkki 2 ml /11 mm painokorkit ja puristustulpat (magneettiteräs ja alumiini)
  • GOLD-luokan lasi: ruskeat/kirkkaat näytepullot ja insertit
2 ml kierrekorkki- ja puristustulppavaihtoehdot GOLD-GRADE (perusmalli ja SureSTOP) / 9 mm AVCS-kierrekorkit ja 11 mm puristustulpat (magneettiteräs ja alumiini)
2 ml insertit GOLD-luokka
  • Mikronäytepullot < 2 ml näytteille
Puristustulpilla varustetut mikronäytepullot < 2 ml / 11 mm puristustulpat
Kierrekorkilla varustetut mikronäytepullot < 2 ml / 9 mm kierrekorkit
Kierrekorkilla varustetut talteenottomikronäytepullot 1,5 ml / 9 mm kierrekorkit
Korkealla kierrekorkilla varustetut talteenottomikronäytepullot 1,7 ml / 9 mm kierrekorkit
Kierrekorkilla varustetut TPX-mikronäytepullot 0,02 ml / 9 mm kierrekorkit
Painokorkeilla varustetut mikronäytepullot < 2 ml / 11 mm paino- ja reunakorkit
Painokorkilla varustetut 1,5 ml talteenottomikronäytepullot 2 ml / 11 mm paino- ja reunakorkit
Korkealla painokorkilla varustetut talteenottomikronäytepullot < 2 ml / 11 mm paino- ja reunakorkit
  • Liittimet
Insertit 2 ml näytepulloille
  • Headspace-lasi
Puristustulppa 6, 10, 20 ml / 20 mm puristustulpat (magneettipelti ja alumiini)
  • Näytepullo/korkki Septumisarjat
HPLC&GC -sertifioitu kierteellä varustettu näytepullo / korkkisarjat:      
2 ml / 9 mm kierrekorkit (sisältää SureSTOP-näytepullot / AVCS-korkit)
MS-sertifioitu kierteellä varustettu näytepullo / korkkisarjat:                    
2 ml / 9 mm kierrekorkit (sisältää SureSTOP-näytepullot / AVCS-korkit)
MS-sertifioitu + kierteellä varustettu näytepullo / korkkisarjat:            
0,2, 1,5, 2 ml / 9 mm kierrekorkit (sisältää SureSTOP-näytepullot / AVCS-korkit)
TOC-sertifioitu kierre- ja korkkisarjat:
Sertifioitu 40 ml kierre / 24 mm tulpat
Sertifioidut kierre- ja korkkisarjat:
0,2, 2 ml lasi (sisältää SureStop:n) tai TPX- ja polypropeeni- tai AVCS-korkit, joissa on silikoni-/PTFE-septumit.
Saatavana on myös liimattuja septumivaihtoehtoja.
SureSTART™ , tulpanpuristimet, näytepullon sulkimen poistajat ja korkkien poistajat
Tulpanpuristimet, näytepullon sulkimen poistajat ja korkkien poistopihdit
Ohjelmoitavien elektronisten suuritehoisten puristusasemien leukasarjat
Elektroniset näytepullojen tulpanpuristimet ja näytepullon sulkimen poistajat
Elektroniset näytepullojen tulpanpuristimet ja näytepullon sulkimen poistajat
Puristusaseman lisävarustealusta (pohjalevy ja tanko)
SureSTART WebSeal -kuoppalevyt
WebSeal -levy + 96-kuoppaisilla matoilla varustetut lasilevysarjat
WebSeal -levy + lasipäällysteiset mikrolevyt
SureSTART WebSeal -pakkauksen lisävarusteet
WebSeal 96-kuoppaiset matot: silikoni-/PTFE-pakkaukset 
Webseal -levy näytepulloille, 96-kuoppaisille matoille ja lisävarustepakkaukset
WebSeal PP wellpalt-polypropeenikuoppalevyjen ja telineiden pakkaukset
WebSeal -levypakkaukset, kirkasta lasia, yksittäiset sulkimet
Viivakoodilla varustetut WebSeal-kuoppalevyt Thermo Scientific Vanquish -järjestelmille