Kliiniset työnkulut
Thermo Scientificin™ innovatiiviset, luotettavat ja helppokäyttöiset ratkaisut auttavat vastaamaan haasteisiin kliinisten analyysien jokaisessa vaiheessa. Meillä on markkinoiden kattavin valikoima kromatografian kulutustarvikkeita niin näytteiden valmisteluun, suojaamiseen kuin erotteluunkin.
Tuotevalikoima
HyperSep Retain -tuotteet
Toistettavaan ja puhtaaseen näytteiden uuttamiseen. Monipuoliset polymeerit pidättävät polaarisia, ei-polaarisia, tavallisia ja happamia lääkeaineita.
AVCS-tulpat ja SureStop-injektiopullot
Sinun ei enää tarvitse arvailla, milloin injektiopullo on riittävän tiiviisti suljettu. Analyysitulokset paranevat ja analyysivirheitä tapahtuu vähemmän, kun liuotinta ei pääse haihtumaan huonosti suljetuista injektiopulloista.
SOLA-tuotteet (patruunat ja levyt)
Thermo Scientific™ SOLA™ -tuotteiden bioanalyysiominaisuudet ovat vertaansa vailla tavallisiin SPE-tuotteisiin verrattuna, sillä ne on tehty innovatiivisesti sintterittömiksi.
Accucoren HPLC- ja UHPLC-kolonnit
Kiinteäytimisillä hiukkasilla erottelut ovat nopeampia ja tarkempia. Lisäksi vastapaine on huomattavasti alhaisempi kuin UHPLC-erotteluissa.
Webseal
A comprehensive range of well plate solutions enabling high sample integrity for high density sample handling in chromatography.