Merck Supelco HPLC-kolonnit
HPLC- ja UHPLC-kolonnien Supelco-valikoiman laajennuksen ansiosta voimme nyt tarjota täydellisen stationaarifaasivalikoiman. Tästä löydät Merck Supelco-valikoiman keskeisimmät tuotteet, jotka soveltuvat käytettäviksi kaikissa kromatografian analyyseissä.
Purospher® STAR
Purospher perussilika® STAR-kolonnit ovat 99 999 % puhtaita. Tämä äärimmäisen korkea puhtausaste mahdollistaa laajennetun pH-alueen, joka puolestaa laajentaa analyysimahdollisuuksia. Lisäksi laadunvarmistuksen äärimmäinen tarkkuus on taattu menetelmän silikarakenteen ja kemiallisten ominaisuuksien kaikkien näkökohtien kannalta. Nämä tekijät takaavat, että kolonnit toimivat aina yhtenäisesti tuottaen menetelmän luotettavan toistettavuuden.
Muut elementit
Chromolith®
Todella nopeasti eteneviin kromatografisiin erotuksiin ei ole parempaa tuotetta kuin Chromolithimme.® HPLC-kolonnit. Mullistavan, monoliittisen teknologiansa ansiosta Chromolith®-kolonnit tuottavat eriomaisia erotuksia murto-osassa siitä ajasta, joka vaaditaan periteisillä pakatuilla kolonneilla.
Muut elementit
Chromolith® WP300
Chromolith® WP300-kolonnit ovat osoittautuneet erittäin käyttökelpoisiksi ja ne ovat ylivoimaisia standardi silikoniin verrattuna. Perinteisiin hiukkasilla pakattuihin kolonneihin verrattuna huokoiset (300 A), monoliittiset silikakolumnit on valmistettu yhdestä jatkuvasta erittäin puhtaasta huokoisesta silikapedistä, joka on sen jälkeen yhdistetty C18:sta, C8:aan, C4:ään ja proteiini A:n kolonnin käytöstä riippuen.
Muut elementit
Bioshell
BIOshell™-kolonnit ovat kaikkein uusin innovaatio Fused-Core™ hiukkasteknologiassa: erittäin tehokkaat U/HPLC-kolonnit proteiini-, peptidi- ja glykaanierotuksiin. BIOshell™-kolonneja voi käyttää HPLC- tai UHPLC-laitteistolla, joka on varustettu massaspektrometrilla tai muilla detektoreilla.
Muut elementit
ZIC®-HILIC
The selectivity offered by ZIC®-HILIC is suitable for a wide variety of molecules containing hydrophilic or ionisable functional groups. This includes compounds such as carbohydrates, metabolites, acids and bases, organic and inorganic ions, metal complexes, amino acids, peptides, protein digests, plant and cell extracts, plus much more. Such compounds are normally characterised by a small or negative LogP value and have poor retention on reversed-phase columns.
Additional Resources
Ascentis Express
Innovatiiviseen Fused-Core™ hiukkasteknologiaan perustuen Ascentis® Express mahdollistaa sub-2 µm hiukkasten huippunopeuden ja -tehokkuuden noin puolella vastapaineella samalle kolonnin pituudelle. Tämä matalampi paine tarkoittaa, että Ascentis Expressiä voi käyttää perinteisissä HPLC- ja LC-MS -järjestelmissä kuten myös keskipaineella, UPLC™ ja muilla erittäin korkeilla painejärjestelmillä.