SureSTART Autosampler -näytepullot ja -kuoppalevyt
Kolme erilaista suoritustasoa, jotka eroavat toisistaan suorituskyvyn ja arvon perusteella, tekevät oikean Thermo Scientific SureSTART -tuotteen valitsemisesta yksinkertaista, selkeää ja helppoa. 
Mahdollisuus lisätä käyttötarvikebudjettia 
Hyödynnä paljousalennuksen tarjoamaa lisäarvoa – mitä enemmän ostat, sitä enemmän säästät.
Taattu laatu, suorituskyky ja yhteensopivuus
Sopii kaikkiin nykyisiin HPLC//UHPLC- tai GC-laitemerkkeihin. Yli 40 vuoden kokemus näytepullojen ja kuoppalevyjen toimittamisesta. SureSTART -sertifioidut tuotteet täyttävät jatkuvasti laadun kannalta kriittiset vaatimukset. 
Tarjoamme kattavat ratkaisut aina näytteen haihtumista minimoivien innovatiivisten patentoitujen tuotteidemme käyttöönotosta näytteen turvallisuuden ja vähäisen yhdisteiden adsorption varmistavaan kuratoituun valikoimaan, joten voit täyttää lakisääteiset vaatimukset helposti. 
Lue lisää SureSTART -näytteenkäsittelyratkaisuista: 
5 syytä valita SureSTART
Uudenlainen suorituskyky, toistettavuus ja tulosten tarkkuus.
Suoritustaso 1: jokapäiväinen analyysi, hyväksytty kromatografiaa varten.
Soveltuu QA-/QC-sovelluksiin, joissa käytetään ydinilmaisimia, ei-MS: UV/Vis, PDA, RI, ELSD, FLD, FID, NPD, ECD, TCD tai FPD.
Suoritustaso 2: suurikapasiteettinen analysointi, kun kestävyys ja toistettavuus ovat välttämättömiä
Soveltuu rutiininomaisiin QA/QC-sovelluksiin, joissa käytetään MS techiä. Yhdisteiden pitoisuudet ovat helposti havaittavissa tai alhaisella havaitsemistasolla.
Suoritustaso 3: korkea suoritus, kun herkkyys on välttämätöntä.
Soveltuu haastaviin ja tutkimuspainotteisiin sovelluksiin, joissa käytetään MS techiä. Yhdisteiden pitoisuudet ovat menetelmän havaitsemisrajan mukaisia tai lähellä sitä.