Suoritustaso 2: suurikapasiteettinen analysointi, kun kestävyys ja toistettavuus ovat välttämättömiä
Valmistaudu vaatimustenmukaisuuteen suurkapasiteettisia
näytteitä varten säännellyissä ympäristöissä
Valitse Thermo Scientific™ SureSTART™ Performance level 2 -tuotteet, jotta voit varmistaa laadukkaan datan ja keskeytymättömän työnkulun suurkapasiteettisissa sovelluksissa, joissa käytetään GC:tä, HPLC/UHPLC:tä, yhden tai kolmen kvadrupolin MS-järjestelmiä. Käytä näitä tason 2 näytepulloja rutiininomaisiin QA/QC-sovelluksiin, joissa analyyttipitoisuudet ovat saavutettavissa tai lähellä menetelmän havaitsemistasoa. Näiden tuotteiden metallipitoisuus sekä uuttuvien ja liukenevien aineiden pitoisuus on hyvin alhainen ja ne ovat korkeiden standardien mukaisia, jotta lainsäädännölliset vaatimukset voidaan täyttää. Ne on Specification Certified -sertifioitu fyysisten mittojen ja automaattisen näytteenottimen yhteensopivuuden varmistamiseksi.
Jos tarvitset rutiinianalyysejä tukevia tuotteita, Suoritustaso 2 -tuotteemme ovat sinua varten. Valitse tuotteet, joissa on kaksi aaltoa.
Suoritustaso 2 -valikoimasta löydät valikoiman sarjoja (mukaan lukien EPA- ja tuiketarvikevalikoimamme), näytepulloja ja korkkeja,liittimiä, septumeja ja tulppia.
- Tämän suoritustason tuotteet soveltuvat käytettäväksi GC:n ja HPLC/UHPLC:n kanssa
- 0,3–20 ml:n tilavuuskoot kattavat rajoitetut näytemäärät headspace-analyyseihin.
Specification Certified -sertifiointi
- Kaikki Thermo Scientific™ SureSTART™ -pullojen mitat on tarkastettu automaattisen näytteenottimen yhteensopivuuden varmistamiseksi.
- Automaattinen optinen ja mittatarkastus kriittisten mittojen ja toleranssien varmistamiseksi.
- Näytepullot täyttävät kaikki Yhdysvaltain, EU:n ja Japanin farmakopean vaatimukset.
- Tasalaatuinen ja virheetön.
Erän jäljitettävyys
- 100 % jäljitettävissä koko valmistusprosessin ajan.
- Vaatimustenmukaisuustodistus saatavana eränumeroittain pyynnöstä.
Suoritustaso 2 -tuotteisiin kuuluvat:
SureSTART™-näytepullot/-tulpat
-
Lasi: ruskea/kirkas
Kierre 2 ml
Painokorkki 2 ml / 11 mm paino- ja puristustulpat (magneettiteräs ja alumiini)
Puristustulpat 2 ml / 11 mm puristustulpat (magneettiteräs ja alumiini)
Mikronäytepullon kierrekorkki 1,7 ml – Korkea palautuminen
9 mm AVCS™-kierrekorkit
-
Liittimet
-
Headspace-lasi: ruskea/kirkas
Puristustulppa 10 ml
Puristustulppa 20 ml
20 mm puristustulpat (magneettiteräs ja alumiini)
20 mm septumit (10+20 ml näytepulloille)
Kierre 4 ml
13 mm kierrekorkit
Kierre 10 ml
Kierre 20 ml
18 tarkkuuskierrekorkit
-
Näytepullo/korkki Septumisarjat
Specification Certified -sertifioitu 2 ml SureSTOP™ kierteellä varustettu näytepullo / AVCS™-korkkisarjat
EPA-sertifioitu kierteellä varustettu näytepullo / korkkisarjat
Specification Certified -sertifioitu 20 ml kierre kirkas lasinäytepullo ja 24 mm suljettu kierrekorkki nestetuiketarvikkeita varten
SureSTART™, tulpanpuristimet, näytepullon sulkimen poistajat ja korkkien poistajat
Tulpanpuristimet, näytepullon sulkimen poistajat ja korkkien poistopihdit
Ohjelmoitavien elektronisten suuritehoisten puristusasemien leukasarjat
Elektroniset näytepullojen tulpanpuristimet ja näytepullon sulkimen poistajat
Elektroniset näytepullojen tulpanpuristimet ja näytepullon sulkimen poistajat
Puristusaseman lisävarustealusta (pohjalevy ja tanko)
SureSTART™-kuoppalevyt, matot, sulkijateipit, kädessä pidettävät applikaattorit
Sertifioidut WebSeal™-levyt, muovi, pinnoittamattomat, epästeriili
WebSeal™-matot ja -sulkijateipit, epästeriilit