Suoritustaso 1: jokapäiväinen analyysi, yhdisteiden pitoisuudet helposti havaittavilla tasoilla.
Vastaa kromatografisiin tarpeisiisi
Valitse oikea näytepullo kromatografisia analyysejä varten. Thermo Scientific™ SureSTART™ Suoritustaso 1 -tuotteet on suunniteltu jokapäiväiseen kromatografia-analyysiin. Ne ovat edullinen valinta käytettäväksi kaikkien GC- ja HPLC-/UHPLC-instrumenttityyppien kanssa. Jos varmistat yhdisteen läsnäolon ja kvantifioinnin käyttämällä havaitsemistekniikoita kuten UV/Vis, PDA, RI, ELSD, FLD, FID, NPD, ECD, TCD tai FPD, Suoritustaso 1 -tuotteemme ovat täydellinen ratkaisu – valitse tuotteet, joissa on yksi aalto.
Suoritustasolla 1 on valikoima näytepulloja (lasi, muovi, <2 ml, 2 ml ja headspace). Löydät myös suuren valikoiman vakio- ja liimakorkkeja, jotka tukevat automaattisia robottinäytteenottimia tällä suoritustasolla. Tarvitsetko tulppia? Myös niitä löytyy tältä suoritustasolta.
- Pakattu materiaaliin, joka on testattu ja valittu puhtauden perusteella.
- Tämän suoritustason tuotteet soveltuvat käytettäväksi GC:n ja HPLC/UHPLC:n kanssa.
Specification Certified -sertifiointi
- Kaikki Thermo Scientific™ SureSTART™ -pullojen mitat on tarkastettu automaattisen näytteenottimen yhteensopivuuden varmistamiseksi.
- Automaattinen optinen ja mittatarkastus kriittisten mittojen ja toleranssien varmistamiseksi.
- Näytepullot täyttävät kaikki Yhdysvaltain, EU:n ja Japanin farmakopean asiaan kuuluvat vaatimukset.
- Tasalaatuinen ja virheetön.
Erän jäljitettävyys
- 100 % jäljitettävissä koko valmistusprosessin ajan.
- Vaatimustenmukaisuustodistus saatavana eränumeroittain pyynnöstä.
Suoritustaso 1 -tuotteisiin kuuluvat:
SureSTART™-näytepullot/-tulpat
-
Lasi: ruskea/kirkas
Ruuvi 2 ml / 9 mm kierrekorkit
Puristustulpat 2 ml / 11 mm puristustulpat (magneettiteräs ja alumiini)
Kaasutila, puristustulppa 20 ml / 20 mm korkit
-
Muovi: polypropeeniset (PP) mikronäytepullot <2 ml
Ruuvi 2 ml PP / 9 mm kierrekorkit
Painokorkki 2 ml PP / Korkit: 11 mm painokorkki ja 11 mm puristustulppa
-
Tulpat
SureSTART™, tulpanpuristimet, näytepullon sulkimen poistajat ja korkkien poistajat
Tulpanpuristimet, näytepullon sulkimen poistajat ja korkkien poistopihdit
Ohjelmoitavien elektronisten suuritehoisten puristusasemien leukasarjat
Elektroniset näytepullojen tulpanpuristimet ja näytepullon sulkimen poistajat
Elektroniset näytepullojen tulpanpuristimet ja näytepullon sulkimen poistajat
Puristusaseman lisävarustealusta (pohjalevy ja tanko)
SureSTART™-kuoppalevyt, matot, sulkijateipit, kädessä pidettävät applikaattorit
WebSeal™-kuoppalevyt: muoviset, pinnoittamattomat, epästeriilit, kromatografiatestatut
WebSeal™ -matot ja -sulkijateipit, epästeriilit, kädessä pidettävät applikaattorit