Proteomiikan työnkulut
Innovatiiviset, luotettavat ja helppokäyttöiset tuotteet vastaavat vaativien proteomiikkatyönkulkujen vaatimuksiin.
Tuotevalikoima
Acclaim 300
Achieve high-resolution peptide mapping and protein separations. The 3µm ultrapure silica particles reduce the limits for diffusion of the analytes into the stationary phase for fast, high-resolution separations.
Smart Digest
Smart Digest is a highly stable immobilized trypsin reactor; when combined with state of the art heating technology, it produces fast, reproducible digestions ready for analysis by LC/MS.
Nano-, kapillaari- ja LC-mikrokolonnit
Innovatiivisessa kolonnituotevalikoimassa tehokkuus yhdistyy helppokäyttöisyyteen, joten erottelut käyvät proteomiikkatutkimuksissa nopeasti.