Biotieteiden työnkulut
Näytteet on helppo merkitä ja tunnistaa, kun käytössä ovat innovatiiviset näytteiden valmisteluun, käsittelyyn ja erotteluun biotieteissä tarkoitetut tuotteet.
Tuotevalikoima
MAbPac™ RP -LC-kolonnit
Tarkoitettu monoklonaalisten vasta-aineiden (mAbs), fragmenttien, varianttien, vasta-ainekonjugaattien (ADC), pegyloitujen proteiinien ja bispesifisten proteiinien karakterisointiin tehokkaalla HPLC- ja LC/MS-käänteisfaasilla.
MAbPac™ SCX-10 -LC-kolonnit
Käytetään tarkkaan ja tehokkaaseen monoklonaalisten vasta-aineiden (mAbs) ja niiden varianttien analysointiin. Huokoseton kalvomainen hartsi erottelee tehokkaasti mAb-variantit, jotka eroavat toisistaan vain yhden varautuneen jäämän perusteella.
MAbPac™ SEC-1 -kolonnit
Tarkkaan erotteluun monoklonaalisten vasta-aineiden (mAb), kuten proteolyysista saatavien monomeerien, aggregaattien ja Fab-/Fc-fragmenttien, analysoinnissa.
MAbPac™ HIC-10 -kolonnit
Suuriresoluutioiset silikakolonnit on tarkoitettu monoklonaalisten vasta-aineiden (mAbs) ja vastaavien biologisten aineiden erotteluun hybrofobisen vuorovaikutuksen avulla.
MAbPac™ HIC-20 -HPLC-kolonnit
Monoklonaalisten vasta-aineiden (mAbs), mAb-fragmenttien ja hapettuneiden varianttien erotteluun hydrofobisella interaktiokromatografialla (HIC). Suuri resoluutio ja selektiivisyys saavutetaan silikakolonnien erinomaisilla kemiallisilla ominaisuuksilla.
MAbPac™ HIC-Butyl -HPLC-kolonnit
Käytetään monoklonaalisten vasta-aineiden (mAbs) ja vasta-ainekonjugaattien (ADC) erotteluun. Kolonnissa on hydrofiilisiä, huokosettomia, butyyliryhmillä funktionalisoituja 5 μm:n polymeerihiukkasia.
GlycanPac™ AXR-1 -LC-kolonnit
Tehokkaat silikapohjaiset kromatografiakolonnit soveltuvat yhdistelmätilaerotteluun, jossa käytetään erilaisia varaus-, isomeerirakenne- ja kokovaihtoehtoja.
DNAPac™ RP -kolonnit
Äärimmäisen tehokkaat oligonukleotidien käänteisfaasierottelut. Ainutlaatuiset kemialliset ominaisuudet on tarkoitettu oligonukleotidien ja kaksijuosteisten DNA-/RNA-fragmenttien analysointiin LC-UV- tai LC-MS-menetelmällä.