Accucoren HPLC- ja UHPLC-kolonnit
Kiinteäytimisillä hiukkasilla erottelut ovat nopeampia ja tarkempia. Lisäksi vastapaine on huomattavasti alhaisempi kuin UHPLC-erotteluissa.
Tehokkaat ytimet
  • Thermo Scientific Accucore -HPLC- ja UHPLC-kolonnit ovat tehokkaita ja korkearesoluutioisia järjestelmiä, jotka perustuvat Core Enhanced Technology -tekniikkaan
Seuraavan sukupolven Accucore Vanquish -UHPLC-kolonnit
  • Kiinteäytimisen aineen hyödyt yhdistyvät alle 2 µm:n hiukkaskoon tuomaan suurempaan kromatografiseen tarkkuuteen
Hiukkasen halkaisijan tarkka valvonta
  • Tarkka valikointi minimoi hiukkaskoon vaihtelun ja tehostaa kolonnien toimintaa
Tuotevalikoima