UHPLC-kolonnit, Accucore™ HILIC
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
17526-012105 17526-013005 17526-014005 17526-052130 17526-102130 17526-152130 17526-153030 17526-154630
554-1957EA 602 EUR
554-1957 554-1958 554-1959 554-1933 554-1936 554-1939 554-1940 554-1941
UHPLC-kolonnit, Accucore™ HILIC
Kromatografiakolonnit
Nämä kolonnit läpäisevät polaariset ja hydrofiiliset analyytit aiempaa tehokkaammin. Core Enhanced -tekniikka erottelee nopeasti, tarkasti ja ilman korkeaa vastapainetta, jota alle 2 µm partikkeleiden erotteluun tarvitaan.
  • Alhaisemmat vastapaineet, jolloin UHPLC-kolonnia ei tarvita
  • Hyvä erottelumenetelmä ionipareille tai derivatisointiin C18:n sijaan.
  • Parempi MS-tunnistusherkkyys
Rugged 2.6 µm solid core particles enable fast, high-resolution separations at low backpressures. The HILIC stationary phase provides alternative selectivity to C18More Product Information