Quantus-saappaansuojukset
Ominaisuudet:
  • Edessä vetoketju
  • Takana kuminauha, jossa säädettävä nepparikiinnitys
  • Jalkapöydän korkeudella säädettävä pikakiinnitys
  • Pohja vaaleanharmaata muovia (Maestro), korkea malli (kestävä, vesitiivis ja autoklavoitava)
  • Pohjan ja kankaan välissä polyesterinen tehostenauha
  • Koot: S–XL
Lisävarusteena saatavat ominaisuudet:
  • PES-nauhat polven ja nilkan korkeudella
  • Jalkapöydän korkeudella ylimääräinen säätöremmi
Quantus®-saappaansuojus Plus Q-D
Ominaisuudet:
  • Muovinen piilovetoketju sivulla (ulospäin)
  • Suojuksen suun voi sulkea, ja sen leveyttä voi säätää PES-nauhalla ja soljella
  • Suojuksen suulla on kaksi läppää, jotka auttavat PES-nauhan pujottamisessa
  • Jalkapöydässä säätöremmi
  • Suojuksen suussa kaksinkertainen, päällyskankaasta valmistettu vahvike
  • Pohjan ja kankaan väli vahvistettu, valmistettu valkoisesta CONTROL-kankaasta
  • CRS-BA-muovipohja vaaleanharmaata nitriiliä, matala pohja (ergonominen, karhennettu, vankka, vesitiivis, autoklavoitava)
  • Koot: S–XL
Ota yhteyttä