Quantus-suojahaalarit
Ominaisuudet:
  • Päällekkäissaumat takaavat sauman tiiveyden ja kestävyyden
  • Muovivetoketju edessä (peitetty kaksinkertaisesti) 
  • Korkea painonapillinen kaulus
  • Pujotettu kuminauha vyötäröllä, pituutta voi säätää napilla 
  • Miellyttävät raglanhihat
  • Antistaattiset neuleresorit hihansuussa
  • Lahkeensuun leveyttä voi säätää painonapeilla
  • Painonapit rinnassa vasemmalla puolella, valkoinen PES-sulkijanauha (L x K) 12 x 2 cm
  • Ommeltu merkkilappu kauluksessa
  • Kauluksessa ripustuslenkki
Valinnaiset ominaisuudet:
  • Antistaattiset neuleresorit nilkoissa
  • Sulkijanauha puhdastilamateriaalista (painatuksella tai ilman painatusta)
  • Yksilöllinen painatus: esimerkiksi yrityksen logo, nimi ja numero
  • Lenkit muun muassa kynille, matkapuhelimelle ja henkilökortille, koko (L x K): 8 x 4 cm
  • Toiminnallisia ESD-malleja saatavana pyynnöstä
  • Yhdistetty suojahaalari: Haalariin yhdistetty huppu, jossa korvilla verkko-osat, edestä avoin, edessä 4 painonappia säätöä varten, huppua voi säätää takaa painonapeilla
Koot: XXS–XXXL, saatavana myös erikoiskokoja