Quantus-alusasut
VWR suosittelee Quantus®-vaatevalikoimaa täydentämään hankaamattomia, toiminnallisia alusasuja.
Saatavana on laadukkaita polyesteri-, mikrokuitu- ja puuvilla-/polyesterisekoitekankaista valmistettuja alusasuja, joiden käyttömukavuutta lisäävät optimaaliset kosteuden ja lämmön siirto-ominaisuudet.
Koon ja käyttömukavuuden lisäksi alusasujen valinnassa kiinnitetään yhä enemmän huomiota kulutuksenkestävyyteen työvaatteena, CI-vaatimustenmukaisuuteen sekä nykyaikaisiin tyyleihin ja väreihin.
Quantus-alusasuvalikoima:
- Pitkähihaiset puserot
- Lyhythihaiset T-paidat
- Housut
- Takit
- Sukat
Quantus-alusasukankaat
Mallit, Quantus-alusasut
Quantus-alusasujen kokoluokitus
Standard-alusasut
Collegepaidat (pitkät resorilliset hihat), T-paidat (lyhyet hihat), housut (kuminauha nilkan korkeudella). Valmistettu mikrokuidusta, käsitelty antimikrobisella aineella
AreaDress
Takki ja housut, antistaattiset ja antimikrobiset. Entistä pehmeämpi tuntuma. Tiheäksi kudottu materiaali on erittäin hengittävää.
Sukat
Hankaamattomat sukat, pesu enintään 30 °C:ssa.