Quantus Standard -alusasut
Paidan ominaisuudet:
- Päällekkäissaumat takaavat sauman tiiveyden ja kestävyyden
- Antistaattinen
- Pitkät hihat
- Myynnissä myös lyhythihainen T-paita
- Neulotut resorit hihansuissa
- Pyöreä, neulottu kaula-aukko
- Sisäpuolella läppä viivakoodia varten
- Käsitelty antimikrobisella aineella
- Väri: tummansininen
- Materiaali: mikrokuitu (100-prosenttista hiilikäsiteltyä polyesteria)
Koot: XS–XXXL
Housujen ominaisuudet:
- Antistaattinen
- Leveä, kaksoisommeltu, miellyttävä vyötärönauha
- Kuminauha nilkan korkeudella
- Eri materiaalista lappu/tasku vyötäröhihnan alapuolella oikealla (viivakoodia varten)
- Käsitelty antimikrobisella aineella
Väri: tummansininen
Materiaali: mikrokuitu (100-prosenttista hiilikäsiteltyä polyesteria)
Koot: XS–XXXL