Quantus-vaatteet
Kysy lisätietoja kunkin mallin materiaali- ja kokovaihtoehdoista.
Materiaalit (suojahaalarit, huput, kasvomaskit, kenkä- ja saapassuojat, takit)
Mallit
Olemme kehittäneet pitkän kokemuksemme perusteella erilaisilla ominaisuuksilla varustettuja materiaaleja (puhdastilojen erikoissovellukset, roiskesuojaus, leimahdussuojaus, viiltosuojaus, ESD-ominaisuudet jne.). Kysy lisätietoja kunkin mallin materiaali- ja kokovaihtoehdoista.
Koot
Takit
Painonapit tai vetoketju (malli: Quantus Control), sekä taskullinen että taskuton malli
Suojahaalarit
Suojahaalareissa on päällekkäissaumat, jotka takaavat sauman tiiveyden ja kestävyyden. Kasvot avoimeksi jättävä malli, jossa huppu ja maski, sekä yhdistetty malli, jossa kiinteä huppu. Myynnissä myös ESD-erikoismalli.
Maskit
Painonappi- tai tarranauhakiinnitys huppuun
Päähineet
Suojamyssyn kokoa säädetään kuminauhalla ja leveyttä painonapeilla.
Huput
Optimaalinen istuvuus kiristyssoljella, hartiasuoja ja painonapit hupun reunassa kasvomaskin kiinnittämiseen.
Saappaansuojukset
Suojuksia voi säätää saappaan suun, jalkapöydän, polven ja nilkan korkeudelta. Pohja on kestävä, vesitiivis ja autoklavoitava.
Kengänsuojukset
Kuminauha tossunsuussa, leveyden säätö, kaksinkertainen vahvike. Tukeva ja vesitiivis muovipohja.