Märkäkäsittelylaitteet
Ominaisuudet:
- Kiinteästi hitsatut 20 mm:n polypropeenipaneelit, pysyvät itsekseen pystyssä
- Työtasot on valmistettu joko ruostumattomasta teräksestä tai värittömästä polypropeenista
- Pinnan poistoimu tapahtuu rei'itetyn työtason kautta
- Keräyskaukalot, joissa on ilmakanavat, hitsattu kiinteästi runkoon
- Keräyskaukalotaso, kallistuu taaksepäin 2 astetta
- Keräyskaukalossa karkea sihti
- Lisävarusteena voidaan asentaa esimerkiksi happoallas, huuhtelulaitteita tai huuhtelualtaita
- Alaosassa on taittuvat ovet. Alaosassa poistoimun mahdollisuus samoin kuin rei'itetyssä työtasossa
- Alusta voi haluttaessa olla myös korkeussäädettävän, ruostumattomasta teräksestä valmistetun jalustan päällä
- Perussyöttöliitännät ovat penkin takana
- Käyttö- ja näyttöelementit ovat näkyvillä etupuolella pöydän korkeudella
- Läpinäkyvä suojus suojaa roiskuvalta vedeltä
Mitat:
Malli: CT 975
Tason leveys: 975 mm
Työtasojen/kaukaloiden määrä: 2
Tason syvyys: 695 tai 850 mm
Oven leveys: 675 mm
Malli: CT 1280
Tason leveys: 1 280 mm
Työtasojen/kaukaloiden määrä: 3
Tason syvyys: 695 tai 850 mm
Oven leveys: 780 mm
Malli: CT 1585
Tason leveys: 1 585 mm
Työtasojen/kaukaloiden määrä: 4
Tason syvyys: 695 tai 850 mm
Oven leveys: 1 085 mm
Malli: CT 1890
Tason leveys: 1 890 mm
Työtasojen/kaukaloiden määrä: 5
Tason syvyys: 695 tai 850 mm
Oven leveys: 1 390 mm