Laminaarivirtausyksiköt
Kaikissa basanin laminaarivirtauskaapeissa on vain vähän turbulenssia ja pakotettu ilmanvaihto. Ilma virtaa kaapin työskentelyalueen läpi vaaka- ja pystysuunnassa. Samalla kaappiin tulee esisuodattimen läpi ympäröivää ilmaa, joka kulkeutuu työskentelyalueelle tehokkaan suspensiosuodattimen läpi vaaka- ja pystysuuntaisena laminaarivirtauksena. Ilmavirta kuljettaa hiukkaset mukanaan pois puhdastilasta poistoilmaputkea pitkin niin, ettei paluuvirtausta synny. Työskentelyalueella olevien kohteiden määrä ja sijoittelu määrittää sen, onko syytä käyttää vaaka- vai pystysuuntaista virtausta.
Laminaarivirtauskaapit estävät hiukkaskontaminaatiot, kun tuotteita täytetään tai pakataan puhdastiloissa. Laminaarivirtauskaapit asennetaan osaksi nykyistä tuotantolinjaa. Ne voi asettaa siirreltävälle alustalle, jolloin niitä voi liikutella paikasta toiseen. PVC-liuskaverhot tai sivupaneelit varmistavat puhtaan ilman lateraalivirtauksen ja pitävät työskentelyalueen puhtaana.
Tuotevalikoima
Laminaarivirtausyksiköt
Valitse haluamasi alla olevasta tuoteluettelosta ja määritä hakukriteerit...