Kuivasäilytysjärjestelmät
Kuivasäilytysjärjestelmiä voi käyttää tähän tarkoitukseen. Tällaisissa järjestelmissä säilytettävät tuotteet ympäröidään tarvittaessa kuivalla ja inertillä ilmalla. Vakaat ja kuivat voi saada aikaan kolmella erilaisella kuivaustekniikalla.
- Typpikuivaus: ohjattu typen syöttö
- Adsorptiokuivaus: ilman kuivaus ohjatusti erittäin tehokkaalla adsorptiokuivaimella
- Paineilmakuivaus: ohjattu paineilman syöttö
Ominaisuudet:
- Materiaalit: läpinäkyvä akryylilasi tai jauhepinnoitettu teräs
- Valkoiselle valolle herkille komponenteille: saatavana malli, jossa keltaista akryylia (ruskeankeltainen)
- Ohjausyksikkö ja automaattinen huuhtelu (järjestelmä huuhtelee vain tarvittaessa)
- ESD-malli (resistanssi 107 ohmia/cm²)
- Selkeät näyttö- ja äänimerkkihälytykset
- Lisävarusteena kammiojärjestelmä (kaapin jako erillisiin kammioihin)
- Lisävarusteena lukittavat ovet
- Lisävarusteena tiedonkeruutoiminnot
- Lukuisia muita yksilöllisiä järjestelmien sisäosaratkaisuja