Kastepiste- ja kosteusmittarit
Joissakin lääketeollisuuden sovelluksissa kalibrointi on tehtävä 3 kuukauden välein, sillä mittauslaitteita käytetään validoinnissa ja pienelläkin vaihtelulla voi olla suuri merkitys.
Kosteuskalibraattori
  • Kosteusantureiden, lähettimien ja kannettavien laitteiden kalibrointiin
  • Varmistaa tasaisen suhteellisen kosteuden välillä 10...90 %
  • Pienikokoinen, helppo kuljettaa
  • Nopea testikammion stabiloituminen
  • Lisävaruste: erillinen, jäljitettävä vertailuhygrometri
  • Useita antureita voi kalibroida samanaikaisesti
Kosteus-/lämpötilakalibraattori
  • rF-kosteusantureiden ja -lähettimien kalibrointiin
  • Lämpötila 10...50 °C, tarkkuus 0,1 °C, suhteellinen kosteus 10...90 %
  • Takaa tarkat ja toistettavat kalibroinnit
  • Mittaa kosteus- ja lämpötila-arvot samanaikaisesti
  • Erittäin vakaa
  • Pienikokoinen, helppo kuljettaa
  • Lisävaruste: kiinteä tallennuslaite kerää tietoa vertailuanturista ja kalibroitavista antureista
  • Sopii antureille, joiden halkaisija on 5...25 mm.
Ota yhteyttä