Hengityssuojaus
Hengityssuojaus
Tiedepohjainen innovointi lisää mukavuutta, sopivuutta ja suojausta
3M-valikoimassa on teollisuuteen ja muuhun käyttöön runsaasti kerta- ja kestokäyttöisiä sekä akku- että kompressoritoimisia hengityssuojaimia, joiden maineikkuus on saavutettu vaikeissa olosuhteissa.
HF-800-sarjan kestokäyttöiset puolinaamarilliset 3M™ Secure Click™ -hengityssuojaimet
Älykkäillä ja intuitiivisilla ominaisuuksilla varustetut kestokäyttöiset HF-800-sarjan puolinaamarilliset 3M™ Secure Click™ -hengityssuojaimet ovat yksinkertaisia, miellyttäviä ja luotettavia. Hengityssuojaimia on saatavana kolmessa koossa – pieni, keskisuuri ja suuri – ja niissä kaikissa on valinnainen puhekalvo. Uudessa 3M™ Secure Click™ -sarjassa on nopea ja helppo patruuna-/suodatinliitäntä. Se toimii samalla tavalla kuin turvavyö. Kohdistat vain liitännät ja työnnät ne toisiinsa, kunnes kuulet klikkauksen, jolloin voit olla varma, että suodattimet ja patruunat on asennettu asianmukaisesti.
TR-800+-sarjan luonnostaan turvallinen 3M™ Versaflo™ -hengityssuojain
Suojaa itsesi TR-800+-sarjan luonnostaan turvallisella, moottoroidulla 3M™ Versaflo™-hengityssuojaimella vaarallisissa ympäristöissä työskennellessäsi. Versaflo-perheeseen kuuluvana ja Versaflo-päähineisiin, vöihin ja muihin lisävarusteisiin yhdistettynä air turbosta tulee osa CE-hyväksyttyä hengityslaitejärjestelmää, jossa on useita eri nopeuksia sekä ääni- ja valomerkkihälytykset ja jossa voidaan käyttää erilaisia kaasu-, höyry- ja hiukkassuodattimia. Mukavuuden maksimoimiseksi laitteessa on käyttäjän valittavissa kolme virtausnopeutta ja ilmavirtauksen kontrollitoiminto. Laite on helppo tunnistaa ja erottaa Versaflo-tuoteperheen muista kuin IS-versioista kirkkaankeltaisten kosketuspintojensa ansiosta. TR-800 on hyväksytty 0-tilaluokan vaatimuksiin, ja sitä voidaan mahdollisesti käyttää räjähdysvaarallisissa tiloissa ja pysyvästi normaaleissa toimenpiteissä.
TR-600-sarjan moottoroitu 3M™ Versaflo™ T-hengityssuojain
TR-600-sarjan moottoroitu 3M™ Versaflo™ -paineilmahengityslaite vie koko järjestelmän uudelle luotettavuus-, hallinta- ja mukavuustasolle. Se edustaa kehittynyttä teknologiaa ja siinä on erinomaisia lisättyjä moottoroitujen hengityssuojainten ominaisuuksia, jotka lisäävät turvallisuuttasi ja suojaavat sinua paremmin kuin koskaan. Käytetystä suodatintyypistä riippuen se suojaa hiukkasilta, kaasuilta tai höyryiltä tai niiden yhdistelmiltä.
Resurssit
3M™ Versaflo™ S-sarjan huput ja päänsuojat
3M™ Versaflo™ S-sarjan hupuissa ja päänsuojissa on säädettävät kiinnittimet (useimmat mallit) ja pehmeät mukavat pehmusteet, jotka tarjoavat erinomaisen istuvuuden, vakauden ja seurattavuuden. Hupuissa ja päänsuojissa on leveät kasvosuoja, jonka pehmeys ja joustavuus parantaa mukavuutta ja vähentää ilmavirtauksen melua. Käyttäjät voivat säätää ilmavirtauksen jakautumista hupun sisällä kestokäyttöisestä säädettävästä kiinnittimestä henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti.