Putoamissuojat
3M tarjoaa kaiken, mitä tarvitset korkeilla paikoilla työskennellessäsi. Tutustu kattavaan valikoimaan luotettavia, miellyttäviä, innovatiivisia ja korkealaatuisia putoamissuojavälineitä ja -ratkaisuja; ankkurit, valjaat, liittimet, pelastus- ja evakuointivälineet, tilapäiset ja pysyvät pysty- ja vaakasuorat lifeline-järjestelmät, ahtaiden tilojen varusteet, ammattimaiset koulutuspalvelut ja paljon muuta.
Katso webinaarit putoamissuojaimistaMeidän tehtävänämme on tarjota sinulle kattavia ratkaisuja. Sen vuoksi meillä on sovellusinsinöörien asiantuntijatiimi, joka voi antaa neuvoja riskinarvioinnissa, projektisuunnittelussa ja sopivimmissa työtavoissa tarpeidesi mukaisessa korkeudessa.
Me 3M:llä yhdistämme teknisen innovaation ja asiantuntijuuden intohimoon valmistaa huippulaadukkaita tuotteita. 3M™-putoamissuojat nostavat työntekijöiden turvallisuuden aivan uudelle tasolle hyväksi todetuilla ja luotettavilla putoamissuojausvälineiden ja -ratkaisujen tuotemerkeillä DBI-SALA® ja Protecta®. Näihin ratkaisuihin sisältyvät innovatiiviset valjaat, hihnat, ankkurit, vaakasuorat lifeline-järjestelmät, sisäänmenojärjestelmät, pelastus- ja evakuointivälineet, ahtaiden tilojen ratkaisut, kaikki henkilökohtaiseen putoamissuojaan liittyvät PPE- ja suojavarusteet ja paljon muuta!
Noudatamme maailman tiukimpia standardeja ja määräyksiä, mukaan lukien CE ja ANSI, ja tarjoamme maksimaalista vapautta ja luotettavuutta. Taivas on rajana!
Ajankohtainen tuote
Lyhyen matkan Davit-järjestelmän DBI-SALA®
Ahtaiden paikkojen lyhyen matkan Davit-järjestelmän 3M™ DBI-SALA® HC (suuri kapasiteetti) - on valmistettu jauhepinnoitetusta alumiinista ja siinä on helpon kuljetuksen ja varastoinnin mahdollistava modulaarinen rakenne. Järjestelmää voidaan säätää, mikä tekee siitä joustavan asennuksen aikana. Tuote on sertifioitu standardien EN795:2012, CEN/TS 16415:2013 ja EN1496:2012 mukaisesti ja se täyttää konedirektiivin 2006/42EC materiaalinkäsittelystä annetut vaatimukset.
Resurssit
Lyhyen matkan Davit-järjestelmän DBI-SALA®
3M™ DBI-SALA® Delta™ Comfort -pelastusvaljaat ovat yksi suosituimmista valjaistamme. Niissä on mukavat pehmusteet, ne istuvat ja tuntuvat ergonomisilta, niissä on kevyet soljet ja erittäin kestävät nostovyöt. Niiden selkeästi kolmionmuotoinen malli helpottaa päälle pukemista.
DBI-SALA® Sealed-Blok™ SRL takaisinkelautuvalla vinssillä
Takaisinkelautuva 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ -tarrain on suunniteltu kestämään kaikkein haastavimpia olosuhteita. Siinä on kaikki Sealed-Blok™-järjestelmän vakio-ominaisuudet ja lisäksi 3-suuntainen takaisinkelausvinssi. Tämä erittäin kestävä malli on korroosionkestävä, siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistetut päätylevyt ja alumiinikotelo. Sealed-Blok™ on useita vuosia kestäneessä käytössä osoittautunut kenttäolosuhteissa luotettavaksi ja laadukkaaksi putoamissuojaimeksi öljyn ja kaasun rikauksessa, suljetuissa tiloissa, merivesiympäristöissä, likaisissa olosuhteissa ja jätevedenpuhdistamoissa.
D - 3M™ Protecta®-kolmijalka
Jos pitää päästä suljettuun tilaan tai suljetussa tilassa on suoritettava pelastustyö, on ensiarvoisen tärkeää, että laitteisto toimii täydellisesti ja nopeasti. Kevyet, siirrettävät, alumiiniset Protecta®-kolmijalat on ihanteellinen ratkaisu suljettujen tilojen kulkuaukoille. Kolmijalat voidaan kuljettaa helposti paikasta toiseen, ja asettamiseen tarvitaan vain yksi työntekijä. Kiinnittää voi yhden tai kaksi mekaanista laitetta, kuten vinssin tai kolmisuuntaisen kelautuvan tarraimen. Kolmijaloissa on erilaisia ominaisuuksia, kuten lukittuvat jalat, yksinkertainen säätö pidiketapeilla, nopeasti kiinnitettävä mekaaninen laiteteline ja jalkojen luistamista estävät kuvioidut levyt. /p>