Puhtaanapito ja työpaikan turvallisuus
Tee laitoksestasi turvallinen ja puhdas korkeimpien lattiaturvallisuus- ja siivousstandardien mukaisesti, jotta työntekijäsi ja yhteistyökumppanisi tuntevat olonsa siellä turvalliseksi.
Ratkaisumme ovat huippulaadukkaita ja auttavat sinua yksinkertaistamaan monimutkaiset puhtaanapito- ja kunnossapitotehtävät.
Kaupallinen puhtaanapito
Jos vaadit korkeimpien standardien mukaista puhtautta ja hygieniaa, sinun kannattaa vaatia 3M-ratkaisuja kaikkiin puhtaanapitotarpeisiisi.
Omalla alallamme edelläkävijän asemassa olevat ratkaisumme eivät ainoastaan puhdista lattioita ja pintoja perusteellisemmin, ne auttavat myös pitämään likaantumisen kurissa. Ja koska ne toimivat tehokkaammin ja niiden tulokset kestävät kauemmin, ne auttavat ylläpitämään mielikuvaa putipuhtaasta yrityksestä, mutta alentavat silti siivoushenkilöstön kustannuksia ja keventävät budjettia.
Laitoksen turvallisuus
Työpaikoilla sattuu usein liukastumisia, kompastumisia ja vuotoja. Vaikka niitä sattuukin joka päivä, kyseiset onnettomuudet vaarantavat työntekijöiden ja toimipaikallasi käyvien vierailijoiden turvallisuuden. Jos työtilojen turvallisuudessa on puutteita, se voi heikentää työntekijöiden tuottavuutta, vahingoittaa yrityksen mainetta ja viime kädessä heikentää tulosta vakavasti.
Tiedämme, kuinka tärkeää lattiapintojen kunto on laitoksen turvallisuuden kannalta. Me 3M:llä olemme luoneet portfolion työtilojen turvallisuustuotteista, jotka pitävät lattiapinnat turvallisina, puhtaina ja hyvännäköisinä alhaisin kustannuksin.
Ajankohtainen tuote
3M™ Nomad™ Ultra Clean 4300 -matto
Tämä kontaminaation valvontamatto on kertakäyttöinen ja pölyä keräävä. Se koostuu 40 paineherkällä liimapinnalla päällystetystä kerroksesta. Se on suunniteltu suojaamaan puhdastiloja, joissa puhtaus ja hygienia on erittäin tärkeää. Se voi auttaa saavuttamaan puhdastiloille luokkien 4-8 ISO14644-1-sertifioinnin.
Pehmustettu 3M™ Safety-Walk™ 5270E -matto
Silmukkarakenteinen vinyylivaahto, jossa kehon paino jakaantuu tasaisesti, näin se lisää mukavuutta ja vähentää jalkoihin ja selkään kohdistuvaa kuormitusta. Pintakuviointi mahdollistaa korkean kitkakertoimen ja estää liukastumista. Kiinteä erikoispinta estää rasvojen ja öljyjen tarttumisen. Suunniteltu kevyeen tai keskinkertaiseen teollisuuskäyttöön. Mustat viimeistellyt reunat.
600-sarjan yleislaadullinen 3M™ Safety-Walk™ -liukastumisestoteippi
Sopivat erinomaisesti koneiden alle tai niiden ympärille vuotojen keräämiseksi. Erittäin sitovaa, mutta ei granulaarista, joten se ei vaurioita laitoksen laitteita. Jokainen pakkaus sitoo 37,5 gallonaa (141,9 litraa) ja sisältää 100 tyynyä. Tässä korkean suorituskyvyn sorbentissa toisella puolella on vahvistava ja nukkaantumista estävä kudos. Sopivankokoiset tyynyt mahdollistavat sorbentin levittämisen nopeasti vuotokohtaan. Sitä voidaan käyttää myös työpinnoilla, jos vuotoja on odotettavissa, tai pyyhkeenä.
3M™-ylläpitosorbentit
Sopivat erinomaisesti koneiden alle tai niiden ympärille vuotojen keräämiseksi. Erittäin sitovaa, mutta ei granulaarista, joten se ei vaurioita laitoksen laitteita. Jokainen pakkaus sitoo 37,5 gallonaa (141,9 litraa) ja sisältää 100 tyynyä. Tässä korkean suorituskyvyn sorbentissa toisella puolella on vahvistava ja nukkaantumista estävä kudos. Sopivankokoiset tyynyt mahdollistavat sorbentin levittämisen nopeasti vuotokohtaan. Sitä voidaan käyttää myös työpinnoilla, jos vuotoja on odotettavissa, tai pyyhkeenä.
Kaksipuoliset Scotch-Brite™ Clean & Shine -lattianhoitolaikat
Kiillottaa lattian samalla kun puhdistat sillä. Toistuvasti käytettynä lattioihin tulee vähitellen laadukkaan kiiltävä pinta, ilman erillistä kiillotusta. Automaattihiontakonetta alhaisella nopeudella vain pelkällä vedellä tai neutraalilla pesuaineella käytettäessä naarmut poistuvat nopeammin kuin perinteisillä lattialaikoilla ja kesto on huomattavasti pidempi (jopa 40 000 m²). Loistavaa kirkkautta vähemmällä ajalla, vaivalla ja varustelulla.
Resurssit
3M™-puhdistusaine ja kiillotussuihke ruostumattomalle teräkselle
Sopii erinomaisesti ruostumattomalle teräkselle, kromille ja laminoiduille muovi- ja alumiinipinnoille. Tuote, joka kiillottaa puhtaaksi ilman viiruja tai kertymiä, estää sormenjäljet ja peittää vauriot. Miellyttävä limetin tuoksu.