Suojalasit
Silmien suojaus
Turvalliset ja tyylikkäät mallit
Valikoima
3M-silmiensuojaustuotevalikoima sisältää laadukkaita suojalaseja, joissa käyttömukavuus, suojaus ja tyylikkyys ovat tasapainossa. Suunnittelijamme ovat nähneet vaivaa, jotta suojalasien käyttömukavuus ja tyylikkyys vastaavat suojauksen tasoa. |
|
Jotta suojalasien näkyvyys riittää tiettyihin töihin, linssin taittokyvyn on ylitettävä vaadittu taso. Linssit voidaan jakaa kolmeen luokkaan. Optinen luokka 1 on tarkoitettu jatkuvassa käytössä työhön, jossa näkövaatimukset ovat erityiset tiukat, optinen luokka 2 on tarkoitettu työhön, jossa näkövaatimukset ovat keskitasoa, ja optinen luokka 3 on tarkoitettu vaikeisiin työoloihin, joissa ei ole erityisiä näkövaatimuksia (vain poikkeustapauksiin, ei jatkuvaan käyttöön). Myös erilaisia vääristymävaikutuksia tuottavia optisia vääristymiä voi olla. Niitä on pallomaisia, prismaattisia ja sylinterimäisiä vääristymiä sekä hajataittovääristymiä. Edellä mainitut optiset luokitukset ja niihin liittyvä käyttöaika riippuvat niiden vääristymävaikutuksista. Tämän tuloksena pallomaiset vääristymät on liitetty optiseen luokkaan 1, prismaattiset ja sylinterimäiset vääristymät optiseen luokkaan 2 ja hajataittovääristymät optiseen luokkaan 3. |
Sopivuuden validointi
Kuten kaikissa henkilönsuojaimissa, käyttömukavuus liittyy vaatimustenmukaisuuteen. Huonosti sopivat suojalasit eivät välttämättä suojaa vammoilta, joten sopivuus on erittäin tärkeää. |
|
Nykyisten standardien (esim. BS 7029:1999) mukaan suojalasien sopivuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, mutta yksilölliseen sopivuuden arvioimiseen ei ole tarkkaa ohjeistusta. Kokoon ja säädettävyyteen liittyvä arviointi ei aina määritä suojalasien parasta sopivuutta tai turvallisuutta. Innovatiivinen 3M™-suojalasien sopivuusjärjestelmä on kuuden askelen menetelmä, jossa sopivuus arvioidaan mittaamalla. |
Koulutus
3M tarjoaa useita eri työkaluja ja ohjelmistoja työpaikan henkilönsuojaimia koskeviin koulutustarpeisiin.
3M:n näkökulmasta koulutus on henkilönsuojauksen kulmakivi. Työntekijöiden ja turvallisuuspäälliköiden on ymmärrettävä työpaikan terveysriskit ja tiedettävä, miten niiltä voi suojautua mahdollisimman hyvin. Siksi tarjoamme monenlaista koulutusta eri toimialojen yksilöllisiin tarpeisiin.
Tarjoamme koulutusta toimipaikoissa tekemällä käyntejä kaikkialle EU:ssa. Käytettävissä on myös teknisten palvelujen tiimiemme terveys- ja turvallisuusasiantuntemus.
Ajankohtainen tuote
400X-sarjan 3M™ SecureFit™ -suojalasit
400X-sarjan 3M™ SecureFit™ -suojalaseissa on kehyksetön linssi ja leveät, joustavat sangat kiinteää sivusuojausta varten, ja ne ovat miellyttävät kupusuojainten kanssa käytettyinä. Sangoissa on myös 3M™ Pressure Diffusion -sankateknologia (PDT), jonka ansiosta ne mukautuvat luonnollisesti käyttäjän pään kokoon, jolloin laseja on mukavaa ja turvallista käyttää. Se vähentää pään liikkeen aiheuttamaa luistamista. Muotoiltu kulmakarvasuojus painuu miellyttävästi otsaa vasten ja antaa lisäsuojaa ilmassa leijuvilta hiukkasilta. Pehmeä nenätuki istuu mukavasti paikallaan. Linssivaihtoehtoja on 7 erilaista.
1000-sarjan 3M™ Solus™ -suojalasit
Huurtunut linssi on turhauttava ja vaarallinen. Lasien ottaminen pois pyyhkimistä varten voi altistaa silmät työpaikan mahdollisille riskeille ja haitallisille epäpuhtauksille. 3M™ Solus™ 1000-sarjan suojalaseissa on Scotchgard™-huurtumisenestopinnoite, jonka avulla työntekijät näkevät selvästi ja pidempään – suojaa huurtumiselta kauemmin kuin perinteiset huurtumisenestopinnoitteet. 3M™ Scotchgard™ -huurtumisenestopinnoite suojaa huurtumiselta kauemmin kuin perinteiset huurtumisenestopinnoitteet, jopa 25 kertaa vedellä pestynä.* * Perustuu 3M:n sisäiseen testaukseen pesukierroilla, joissa käytettiin hanavettä ja sen jälkeiseen standardin EN 168 mukaiseen huurtumiseneston testimenetelmään.
Resurssit
3700-sarjan 3M™ SecureFit™ -suojalasit silmälasien päälle
Silmälasien päälle asetettavat 3700-sarjan 3M™ SecureFit™ -suojalasit on suunniteltu silmälasien käyttäjille. Hyvän istuvuuden takaavat säädettävät Pressure Diffusion-sankateknologian (PDT) mukaiset sangat ja pehmeä nenäsilta lisäävät mukavuutta. Polykarbonaattilinssit on mahdollista saada 3M™ Scotchgard™ -huurtumisenesto- tai naarmuuntumisenestopinnoitteella kestävyyden ja näkökyvyn parantamiseksi. Sankoja on saatavana kolmessa eri värissä ja seitsemällä linssivaihtoehdolla, mukaan lukien IR-linssin sävytykset.
Resurssit
500-sarjan 3M™ GoggleGear™ -suojalasit
500-sarjan matalaprofiilisissa 3M™ Goggle Gear™ -suojalaseissa on säädettävä hihna, epäsuora ilmavirtaus ja 3M™ Scotchgard™ -huurtumisenesto-/naarmuuntumisenestopinnoite.