3M-ratkaisut kuulonsuojaukseen VWR:ltä
Hearing Protection
Easy solutions to complex hearing protection challenges
3M on VWR:n henkilösuojaimia ja turvallisuusratkaisuja tuottava strateginen yhteiskumppani, joka haluaa tehdä kaikenlaisista työympäristöistä työntekijöille turvallisia.
3M on maailmanlaajuinen markkinajohtaja, joka tarjoaa ratkaisuja vaativimpiinkin kuulonsuojaushaasteisiin. Sen uudet tuotteet ja palvelut auttavat kuulonsuojauksen kaikilla osa-alueilla.
Täydennä VWR:n henkilösuojainvalikoimaa lataamalla nämä uudet tuotteet ja palvelut.
määrittäminen
Työympäristön äänitason määrittäminen on työturvallisuuden ensimmäinen edellytys.
3M-ratkaisut helpottavat standardien vaatimusten täyttämistä, sopivan suojaimen valitsemista, melunsuojausvaihtoehtojen analysointia ja altistuksen arviointia sekä kannustavat työntekijöitä käyttämään suojaimia.
Tarkat, luotettavat ja monikäyttöiset 3M-tuotteet sekä tehokas ohjelmisto ovat innovatiivinen tapa määrittää melualtistuksen voimakkuus.
Tutustu uusimpiin kuulonsuojausstandardeihin
Meludirektiivi – pikaopas
suojaus
Kun äänitaso on määritetty, on tärkeää valita sellaiset kuulonsuojaimet, joita työntekijät haluavat käyttää.
3M tarjoaa markkinoiden laajimman valikoiman kuulonsuojaimia kaikenlaisiin ympäristöihin. Eikö sopivia korvatulppia löydy? Joudutko keskustelemaan melunkin keskellä? Ongelmana likaiset kädet tai kuuma ja kostea ympäristö?
Innovatiivisilla 3M-tuotteilla ratkaiset nämä ja monet muut haasteet.
Kuulonsuojaimien valitseminen
Kuulonsuojainten käyttäminen ja hoitaminen
validointi
Työntekijöilläsi on käytössään kuulonsuojaimia, mutta miten voit olla varma siitä, että niistä todellakin on hyötyä?
Molempien korvien 3M™ EARfit™ -validointitoiminto ja F-Mire-tekniikka mittaavat työntekijän kuulonsuojaustason alle 10 sekunnissa. Hänelle määritetään oma henkilökohtainen vaimennustaso (PAR), ja hän oppii asettamaan korvatulpat oikein, jotta vaimennus olisi hänelle riittävä.
Kuulonsuojaimien toiminnan tehostaminen
LATEST PUBLICATIONS
Focus: Safety
Hearing Protection, Production Insight Magazine April 2016
VIDEOT
Kuulonsuojauksen merkitys
Vaahtomuovisten korvatulppien asettaminen paikoilleen
Muotoiltujen korvatulppien asettaminen paikoilleen
Kuulonsuojaimen soveltuvuuden varmistaminen
TUOTTEET
3M™ E-A-R Classic™ -korvatulpat
Tuotetiedot
One Touch™ Pro -korvatulppa-annostelija
Tuotetiedot
3M™ Peltor™ X -sarjan kuulonsuojaimet
Tuotetiedot
KORVATULPAT
3M-tuote (tilaa tuotteita verkkokaupasta napsauttamalla)
Kuvaus
Kertakäyttöinen/
Kestokäyttöinen
Ominaisuudet Vaimennus
desibeleinä (SNR)
3M™ Roll-down -korvatulpat
3M™ Roll-down -korvatulpat(nauhalliset)
Kertakäyttöiset tulpat pitkäaikaiseen kuulonsuojaukseen
Kertakäyttöinen
Näkyvät metallinpaljastimessa /
Kapeisiin korvakäytäviin / Nauhallinen malli / Värit / Materiaali
28...39 dB
3M™ Pod -korvatulpat
Hygieeniset ja edulliset korvatulpat, joita ei tarvitse rullata ennen paikoilleen asettamista
Kertakäyttöinen/
Kestokäyttöinen
Nauhallinen malli / Värit
28...35 dB
Kestokäyttöiset, muotoillut 3M™-korvatulpat
Käytännölliset kestokäyttöiset tulpat, suljettava pakkaus tai kotelo
Kestokäyttöinen
Nauhallinen / Näkyy metallinpaljastimessa / Läpinäkyvä / Vähäinen vaimennus
20...35 dB
3M™-korvatulppa-annostelija
Kätevin tapa 3M-korvatulppien annosteluun
KUULONSUOJAIMET / SANGALLISET KORVATULPAT
Sangalliset korvatulpat
Täydellinen ratkaisu satunnaiseen käyttöön ja rajalliseen melualtistukseen
Kestokäyttöinen
Useita asetteluvaihtoehtoja / Suojaimen malli / Vähäinen vaimennus
23...26 dB
3M™ PELTOR™ X -sarjan kuulonsuojaimet
Kaikki mallit joko sangallisina tai kypäräkiinnityksellä.
Uudenlainen välikappale tehostaa vaimennusta.
Kestokäyttöinen
Sangallinen /
kypäräkiinnitys
26...28 dB
Kuulonsuojaimet, Peltor™ X -sarja
Erittäin ohuita ja kevyitä kuulonsuojaimia voi käyttää muiden 3M-henkilösuojainten kanssa.
Kestokäyttöinen
Sangallinen / kypäräkiinnitys
26...28 dB
Kuulonsuojaimet, Peltor™ X -sarja
Erittäin meluisiin ympäristöihin sopivat kuulonsuojaimet.
Kestokäyttöinen
Sangallinen / kypäräkiinnitys
34...35 dB