Steriloinnin valvonta
3M on yksi maailman johtavista steriloinnin valvontaratkaisuista. Erilaisten kliinisesti hyväksyttyjen tuotteidemme täydellinen valikoima auttaa sinua suorittamaan työtehtäväsi ja standardisoimaan protokollasi.
Erityisen nopeasti luettavat biologiset 3M™ Attest™ -indikaattorit voivat huomattavasti vähentää sterilointiprosessin kriittisten tietojen saamiseen tarvittavaa aikaa. Kemiallinen tyypin 5 3M™ Comply™ (SteriGage™) -integraatti käyttää Moving front -musteteknologiaa ja antaa yksiselitteiset tulokset "Hyväksy tai hylkää". Lyijytön 3M™ Comply™ -höyryindikaattoriteippi, jossa on käytetty 3M:n hyväksyttyjä kiinnitysteknologioita, varmistaa pakkauksen turvallisuuden, saat tarvitsemasi tiedot yhdellä silmäyksellä, jolloin voit nopeasti vahvistaa steriloinnin onnistumisen.
Ajankohtainen tuote
Elektroninen 3M™-testausjärjestelmä höyrysterilointilaitteille (ETS)™
ETS on helppokäyttöinen elektroninen testauslaite, jonka avulla saadaan kokonaisvaltaista, objektiivista ja riippumatonta tietoa testauksen kohteena olevista kriittisistä muuttujista höyrysterilointiprosessissa. ETS on innovatiivinen vaihtoehto perinteiselle Bowie and Dick -testipakkaukselle ja sen johdannaisille.
Erityisen nopeasti luettavat biologiset 3M™ Attest™ 1492V -indikaattorit höyrysterilointiin
Biologinen indikaattori antaa tulokset 24 minuutissa 3M Attest 490 -automaattilukijaan. Se sopii dynaamiseen ilmanpoistoon (esityhjiö ja SFPP): 135 ˚C (275 ˚F) 3 min. Se vastaa biologisista indikaattoreista annettuja ISO-vaatimuksia ja sisältää eläviä organismeja, jotka mahdollistavat itiöiden tappavuuden suoran mittauksen.
3M™ Attest™ -automaattilukija, 490
Tämä Dual-automaattilukija on suunniteltu käytettäväksi biologisten 3M™ Attest™ 1491, 1492V ja 1295 -indikaattorien kanssa. Siinä on älykäs näyttö, jossa laskuri näyttää tuloksiin tarvittavan jäljellä olevan ajan. Voit seurata laskuria etänä tietokoneeltasi. Käytä samaa 3M™-verkkosovellusta, jota käytät nyt reaaliaikaiseen BI-tilaan ja tuloksiin digitaalista tietojen tallentamista varten.
Kemiallisesti integroivat 3M™ Comply™ SteriGage™ -höyryindikaattorit
Kemialliset 3M Comply SteriGage -höyryintegraattorit täyttävät suorituskykyyn liittyvät standardin EN ISO 11140-1 vaatimukset. Kemialliset 3M Comply SteriGage -höyryintegraattorit on suunniteltu tarkasti havaitsemaan pienimmätkin muutokset kaikissa määritellyissä kriittisissä sterilointiparametreissa kaikilla yleisillä sterilointialueilla painovoimaan ja esityhjiöön perustuvissa höyrysterilointiprosesseissa.
3M™ Comply™ -höyryindikaattoriteippi
Luotettava höyryindikaattoriteippi, joka ilmoittaa välittömästi, jos pakkaus on altistettu asianmukaiselle höyrysteriloinnille. Kemialliset indikaattoriviivat tummuvat, kun ne altistetaan höyrysterilointiprosessille.